  • Kriteerit
    • In Stock (1)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "mekaaniset-vaa-at"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/54/18374054.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (611-5365)
Toimittaja:  OHAUS
Kuvaus:   Simple 2-pan design with precision engineered beam for years of maintenance-free use in the classroom
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  OHAUS
Kuvaus:   Removable stainless steel pan, aluminium pressure cast base and beam.  These balances offer high precision and excellent value and are globa...
Toimittaja:  OHAUS
Kuvaus:   Vaaka, Mechanical, 225G, taaraus, 1560-SD, Luettavuus: 0,1 g, Punnituskapasiteetti: 2000 g, Punnitustaso: Ø 152 mm
Tuoteluettelon nro: (611-5196)
Toimittaja:  OHAUS
Kuvaus:   The Field Test Scale provides accurate weighing of a wide variety of heavy materials, even under the most adverse conditions. The Field Test Scale is ...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  OHAUS
Kuvaus:   Durable triple beam mechanical balances. Ideal for precise weight determination and long-term use.
Tuoteluettelon nro: (611-5357)
Toimittaja:  OHAUS
Kuvaus:   The Triple Beam Pro offers the convenience of a top loading balance while allowing your students to gain the understanding of measurement garnered thr...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  OHAUS
Kuvaus:   Vaaka, Mechanical, triple beam, Kolme keilaa, 1650-00, Luettavuus: 0,1 g, Punnituskapasiteetti: 610/2610 g, Punnitustaso: Ø 152 mm
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  OHAUS
Kuvaus:   Vaaka, Mechanical, TJ611, Luettavuus: 0,1 g, Punnituskapasiteetti: 610 g, Punnitustaso: 150 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 13
  1  2  Seuraava