  • Kriteerit
    • In Stock (6)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "kannettavat-vaa-at"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/64/18374064.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (611-1565)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Mallissa yhdistyvät yksinkertainen lusikka ja vaaka, näytteet voi mitata nopeasti ja tarkasti. Soveltuu erinomaisesti elintarvike- ja eläinlääketietee...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (611-3131)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   A complete portable system for density measurements, comprising of a portable balance plus a density kit for solids and liquids with the required acce...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  OHAUS
Kuvaus:   The Scout® SKX series has been designed for education applications. The overload protection and large backlit LCD, backed by education software makes ...
Toimittaja:  OHAUS
Kuvaus:   Vaaka, Portable, Compact™, CS5000E, Luettavuus: 1 g, Punnituskapasiteetti: 5000 g, Punnitustaso: 145×133 mm
Toimittaja:  OHAUS
Kuvaus:   The unique YA Series' weighing pan is integrated right into its carrying case, offering the ultimate combination of portability and protection. Just f...
Toimittaja:  OHAUS
Kuvaus:   Vaaka, Portable, Navigator, NVL20000, Luettavuus: 1 g, Punnituskapasiteetti: 20000 g, Punnitustaso: 194×203 mm
Toimittaja:  OHAUS
Kuvaus:   CL-sarjan vaaka on kevyt, kannettava vaaka, joka soveltuu täydellisesti moniin erilaisiin käyttökohteisiin: laadunvalvonta, formulointi, maaperänäytte...
Toimittaja:  OHAUS
Kuvaus:   Kestävä ja erittäin pienikokoinen vaaka on helppokäyttöinen mutta laadukas. Valittavana neljä eri massan yksikköä, gramma, unssi, troy-unssi ja pennyw...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 18
  1  2  3  Seuraava