Hait: Barometrit
Valkoimistamme löytyvät niin digitaaliset kuin analogiset barometrit, eli ilmanpainemittarit, joilla pystytään mittaamaan imanpaineen, -kosteuden ja lämpötilan lisäksi myös korkeutta.
Valkoimistamme löytyvät niin digitaaliset kuin analogiset barometrit, eli ilmanpainemittarit, joilla pystytään mittaamaan imanpaineen, -kosteuden ja lämpötilan lisäksi myös korkeutta.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (620-1922)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kevyellä ja kompaktilla laitteella voidaan mitata ilmanpainetta, lämpötilaa ja korkeutta. Graafinen näyttö ilmanpaineen muutoksen suunnalle. Kello ja ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (620-2632)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VWR® Traceable® memory loc, USB, data logging barometer simultaneously monitors barometric pressure, temperature and humidity. This device can be ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (628-0041)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This barometer with triple-scale provides a sensitive measure of atmospheric pressure. Corrosion-proof, nickel-chrome.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (620-2630)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VWR® Traceable® excursion trac USB data logging barometer simultaneously monitors barometric pressure, temperature and humidity.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (620-2330)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This digital barometer monitors barometric pressure, air temperature, relative humidity also barometric pressure trend and time.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (620-3303)
Toimittaja: Testo
Kuvaus: Digitaalinen barometri, 511, 300 - 1200 hPa, 119×46×25 mm, 90 g
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (GRSG600407)
Toimittaja: Greisinger
Kuvaus: This handheld meter with integrated absolute pressure sensor is suitable for measurements in air and non corrosive and non ionizing gases and liquids.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (765-1090)
Toimittaja: MÍLLER THERM
Kuvaus: Golden scale. Wooden plate Ø: 150 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (763-0412)
Toimittaja: MÍLLER THERM
Kuvaus: This baro, hygro and thermometer made from wood is designed for measurements of temperature, relative humidity and pressure.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom