Hait: Kuivahauteet
Kuivahaude voi olla lämmittävä tai jäähdyttävä. Siinä voi olla myös ravistelutoiminto. Osaan laitteista on monia irtoblokkeja: putkiblokki, näytepulloblokki, astiablokki ja blokit muille laboratorioastioille. Vaihtoehtoina digitaalinen tai analoginen blokkitermostaatti. Moniin malleihin saatavissa oleva lisäblokki tai vaihtoblokki laajentaa laitteen käyttöaluetta. Näytekonsentraattorit yhdistettynä lämpöblokkiin nopeuttavat näytteen haihdutusta.
Kuivahaude voi olla lämmittävä tai jäähdyttävä. Siinä voi olla myös ravistelutoiminto. Osaan laitteista on monia irtoblokkeja: putkiblokki, näytepulloblokki, astiablokki ja blokit muille laboratorioastioille. Vaihtoehtoina digitaalinen tai analoginen blokkitermostaatti. Moniin malleihin saatavissa oleva lisäblokki tai vaihtoblokki laajentaa laitteen käyttöaluetta. Näytekonsentraattorit yhdistettynä lämpöblokkiin nopeuttavat näytteen haihdutusta.
75  results were found
SearchResultCount:"75"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Merck-lämpöreaktorien tunnettuihin vahvuuksiin kuuluvat luotettavuus, nopeus, tarkkuus ja yhteensopivuus laajan Spectroquant®-pakkausvalikoiman kanssa...
MSDS Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® analogue block heaters are economical, versatile and compact.
Sustainable Packaging
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Lohkolämmitin, lohkot, VWR®, Yksittäinen blokki, koeputkiyhdistelmä 6 mm, 12/13 mm, 25 mm, Kuopan koko: Ø 8,3 / Ø 13,9 / Ø 26,2 mm, Kolojen määrä: 6/5/3, Syvyys: 48,4/48,4/48,4 mm
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Lohkolämmitin, lohkot, VWR®, Kaksoisblokki, Kuopan koko: - mm, Tuotteelle: 96- tai 384-kuoppaiselle levylle, Kolojen määrä: -, Syvyys: 13,5 mm
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Lohkolämmitin, lohkot, VWR®, Aluminium block, Tuotteelle: 15 mm tubes, Kolojen määrä: 24
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Lohkolämmitin, lohkot, VWR®, Mini block with thermometer well, not suitable for use with mini block heaters with heated lid, Kuopan koko: Ø 17,1 mm, Tuotteelle: 15 ml tubes, Kolojen määrä: 4, Syvyys: 72,4 mm
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Rakennettu kiinteästä anodisoidusta alumiinista lohko.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These mini block heaters are ideal for applications that require accurate, repeatable results. These personal-sized units take up minimal bench space....
Waste Reducing
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® digital block heaters are economical, versatile and compact. These digital models provide repr...
Waste Reducing
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Lohkolämmitin, lohkot, VWR®, Interchangeable 384 well PCR plate thermal block with lid, Kuopan koko: Ø 4,0 mm, Tuotteelle: 1×384-well PCR microplate, Kolojen määrä: 384, Syvyys: 8,1 mm
Waste Reducing
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Thermal Shake Touch on suunniteltu yhdenmukaisia ja tarkkoja tuloksia vaativiin käyttötarkoituksiin. Matalassa laitteessa on sekä lämmitys- että ravis...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Cooling Thermal Shake Touch on suunniteltu yhdenmukaisia ja tarkkoja tuloksia vaativiin käyttötarkoituksiin. Matalassa laitteessa on sekä lämmitys-, j...
Tuoteluettelon nro: (460-0249)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The combination of heating/cooling and shaking makes the Thermal Shake lite microtube shaking incubator ideal for many life science research ap...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (460-3261)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nämä monikäyttöiset laitteet soveltuvat erinomaisesti viljelyjen käynnistykseen ja inkubointiin, entsyymireaktioihin, veren ureatyppimäärityksiin, imm...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Tuoteluettelon nro: (460-0353)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® digital block heater which is economical, versatile and compact. This digital model, with heat...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Block heater, Digital, Drybath 15 - 250, EU-pistoke, pyörien blokit: 1, Lämpötila-alue: Max. 200 °C, Lämmitysteho: 1150 W, L×S×K: 335×515×150 mm, Paino: 35 kg
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 75
no targeter for Bottom