VWR®, Blokkitermostaatti, analoginen
Toimittaja: VWR
VWR®
460-3258EA 725 EUR
460-3258 460-3259 460-3249 460-3260 460-3261 460-3250 460-3251 460-3262 460-3252 460-3263 460-3253 460-3254 460-3255 460-3256
VWR®, Blokkitermostaatti, analoginen
Kuivahauteet Analogiset kuivahauteet
Nämä monikäyttöiset laitteet soveltuvat erinomaisesti viljelyjen käynnistykseen ja inkubointiin, entsyymireaktioihin, veren ureatyppimäärityksiin, immunomäärityksiin sekä sulamis- tai kiehumispisteiden määritykseen. Lämpötilan ylä- ja ala-alueet voi määrittää erillisillä säätönupeilla. Ala-alueen nuppi säätää aluetta ympäristön lämpötilasta 100 °C: een ja ylä-alueen nuppi aluetta 75 to 150 °C. Tehokkaat, vakaalämpöiset kuivalohkolämmittimet ovat taloudellisia, monipuolisia ja pienikokoisia. Kaikissa viidessä mallissa voi käyttää erillisiä vaihdettavia blokkeja, joihin sopivat monenlaiset näyteastiat, kuten mikroputket, sentrifugiputket, näytepullot, mikrolevyt sekä PCR-liuskat ja putket.
  • Monipuolinen laite, joka soveltuu hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin
  • Lämpötila-alue: ympäristö +5 to 150 °C
  • Mahdollisuus käyttää VWR®:n vaihdettavia blokkeja putkille, joiden tilavuus on välillä 0,2 ml to 50 ml
  • Analogiset ohjaimet
Tilaustiedot: Lämmitysblokit eivät sisälly pakettiin, ne on tilattava erikseen.
Varoitus: * RT = Käyttöympäristö