Hait: Kuivahauteet/jäähdyttimet
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: Grant bio -blokkilämmittimet/-jäähdyttimet ovat pieniä, monipuolisia ja helppokäyttöisiä. Ne soveltuvat mikroputkien nopeaan lämmittämiseen ja jäähdyt...
Tuoteluettelon nro: (GRANCH3-150EU)
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: CH3-150, dry-block thermostat with heating and cooling function, is designed to thermally stabilise materials at a wide range of temperatures. With ch...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (TECN24120-00)
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Keep samples cold, clean, and dry.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (460-0226)
Toimittaja: EPPENDORF
Kuvaus: ThermoStat™ C soveltuu ihanteellisesti lämpötilojen tarkkaan asettamiseen ja ylläpitoon, sillä Peltier-tekniikka takaa tarkan lämpötilanhallinnan. Dig...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BOEI115001-2)
Toimittaja: BOEKEL SCIENTIFIC
Kuvaus: Boekel scientific's dry block heaters are advanced, configurable and easy-to-use.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tuoteluettelon nro: (BARN88880030)
Toimittaja: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Kuvaus: Compact programmable heating/cooling block heater with digital display can be used for all common applications in laboratory. Applications include enz...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: ASYNT
Kuvaus: For controlled cooling of 25 to 1000 ml flasks without using jacketed reaction vessels. Units allow active temperature control from +150 to −30 °C (de...
Tuoteluettelon nro: (HACHLTV073)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Block heater/cooler, Hach®, LT 20, Thermostatic block heater, bench-top, 80 % relative humidity, non-condensing, Lämpötila-alue: 10...30 °C
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (TECN36620-17)
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Safely maintain biological samples.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom