VWR®, Blokit ja lisävarusteet VWR® -blokkitermostaateille
Toimittaja: VWR
VWR®
460-3235EA 140 EUR
VWRU12985-050 VWRU13259-250_D 460-3235 VWRU13259-002 460-3246 VWRU13259-254 VWRU12985-048_D VWRU13259-250 VWRU13259-286_D VWRU13259-000 VWRU13259-286 460-3221 VWRU12985-048 460-3211 460-3212 460-3223 460-3245 460-3234
VWR®, Blokit ja lisävarusteet VWR® -blokkitermostaateille
Kuivahauteet Blokit
Rakennettu kiinteästä anodisoidusta alumiinista lohko.
  • Läheinen putkien kontakti blokkien seiniin mahdollistaa maksimaalisen lämmön pysymisen
  • Kussakin blokissa on lämpömittarikuoppa blokin lämpötilan mittausta varten
Yksittäinen blokki L×S×K: 95×76×51 mm
Kaksoisblokki L×S×K: 95×152×57 mm