Hait: Digitaaliset kuivahauteet
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Merck-lämpöreaktorien tunnettuihin vahvuuksiin kuuluvat luotettavuus, nopeus, tarkkuus ja yhteensopivuus laajan Spectroquant®-pakkausvalikoiman kanssa...
MSDS Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These mini block heaters are ideal for applications that require accurate, repeatable results. These personal-sized units take up minimal bench space....
Waste Reducing
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® digital block heaters are economical, versatile and compact. These digital models provide repr...
Waste Reducing
Tuoteluettelon nro: (460-0353)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® digital block heater which is economical, versatile and compact. This digital model, with heat...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: High temperature digital block heaters with single fixed aluminium block. Units feature microprocessor control, digital temperature settings and displ...
Tuoteluettelon nro: (460-0267)
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: Kompakti digitaalinen blokkitermostaatti, jossa on kiinteä ympyränmuotoinen blokki. Blokkitermostaatissa on digitaalinen ohjaus ja kaksirivinen näyttö...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Block heater, Digital, Drybath 15 - 100, EU-pistoke, pyörien blokit: 1, Lämpötila-alue: Max. 200 °C, Lämmitysteho: 1000 W, L×S×K: 280×430×120 mm, Paino: 20 kg
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: Kompaktit digitaaliset blokkitermostaatit, joihin voi valita 1, 2 tai 4 vaihdettavaa blokkia. Laitteissa on LED-näyttö, ja ne on helppo ohjelmoida. Li...
Tuoteluettelon nro: (TMAG63825)
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: The aluminium alloy block heater is PTFE coated for chemical resistance and easy cleaning. The combined stirring block heater has 8 stirring positions...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Digitaaliset blokkitermostaatit, joihin mahtuu yhdestä neljään alumiiniblokkia, takaavat tarkan lämpötilanhallinnan pienestä koostaan huolimatta. PT10...
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Thermoreactors for the determination of COD, total nitrogen or total phosphorus, ensure complete digestion of the sample and maintain the necessary hi...
Tuoteluettelon nro: (LOVI2418940-V)
Toimittaja: Lovibond
Kuvaus: The RD 125 thermoreactor can be used for the tube test digestion of highly sensitive and precise COD (150 °C), TOC (120 °C), total chromium (100 °C), ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (614-0200)
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: The RD-8 was specifically developed in conjunction with COKZ (the Netherlands Controlling Authority for Milk and Milk products) for determining the mo...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Cole Parmer
Kuvaus: Provides precise heating of tubes and microplates.
Toimittaja: Corning
Kuvaus: The Corning Digital Dry Bath Heaters are available in single, dual, and four block configurations and provide a broad temperature range up to 150 °C, ...
Toimittaja: OHAUS
Kuvaus: Designed for applications that require repeatable results and superior temperature stability. These multi-purpose units are ideal for incubation and a...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom