Blokkitermostaatti, digitaalinen, QBD ja QBH
Toimittaja: Grant
460-0079EA 1570 EUR
460-0079 460-0272 GRANQBD2L 460-0270 460-0271
Blokkitermostaatti, digitaalinen, QBD ja QBH
Kuivahauteet Digitaaliset kuivahauteet
Kompaktit digitaaliset blokkitermostaatit, joihin voi valita 1, 2 tai 4 vaihdettavaa blokkia. Laitteissa on LED-näyttö, ja ne on helppo ohjelmoida. Liian korkean ja matalan lämpötilan hälytykset voidaan asettaa 0,5 °C:n sisälle säädetystä lämpötilasta. Blokkitermostaatit on tehty alumiinista ja kemikaalinkestävästä muovista, niissä on matala profiili ja viistottu etupaneli sekä erillinen säätö korkeille käyttölämpötiloille. Laitteessa on 0,1 °C:n näyttöresoluutio.
  • QBD-malleissa lämpötila-alue ympäristön lämpötila +5...+130 °C, QBH-mallissa ympäristön lämpötila +5...+200 °C
  • Toiminto- ja reaktioajastin, jossa äänihälytys, käyttö 1 min-72 h
  • Sisäisten ja ulkoisten anturien kaksipistekalibrointi mahdollista.
  • Lämpötilan vakaus ja tasaisuus 37 °C:ssa on ±0,1 °C blokin sisällä ja ±0,2 °C eri blokkien välillä
  • Ylilämpösuoja
Toimitustiedot: blokkienpoistotyökalu. Blokit on tilattava erikseen. Lisävarusteena saatavalla ulkoisella PT1000 -anturilla voi säätää näytteen- tai blokinsisäistä lämpötilaa.
Varoitus: Lämpötilan pysyvyys 37 °C:essa.
* RT = Käyttöympäristö
**Kaksoisblokkeja voidaan käyttää vain mallien QBA2, QBD4, QBD2 ja QBH2 kanssa.