  • Kriteerit
    • In Stock (5)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Blottauslaitteet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/56/18944956.jpg
VWR tarjoaa useita eri blottauslaitteita Southern, Western ja Northen blottaukseen. Sähkövirtablottaus (Electroblotting) järjestelmät mahdollistavat helposti useampien geelien yhtäaikaisen blottauksen alle tunnissa mini, midi ja isoilta geeleiltä. Pienet (mini tank) ja isot (large tank) blottilaitteet tuottavat yhtenäiset sekä toistettavat tulokset ja aktiivijäähdytyksen tai vesikierron avulla suuretkin virtamäärät ovat mahdollisia. Puolikuivat (Semi-dry) blottausjärjestelmät tarjoavat entistä nopeamman sekä tehokkaamman proteiinien siirrostuksen esim. nitroselluloosa- tai PVDF-membraaneille käyttäen pienempiä määriä ajopuskuriliuosta.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (700-7156)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Jokainen laite on valmistettu kestävistä akryyliosista ja sen rakenne täyttää turvallisuusmääräykset. Yksi elektrodi on valmistettu ruostumattomasta t...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (700-0416)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Semidry- kuroGEL-blottausyksikköä voi käyttää Western-, Southern- kuin Northern-blottaukseen. Blottaus käy nopeasti ja helposti, tyypillisesti 15...30...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   The shiroGEL VS20 blotter can hold up to 16 minigels or 4 large format gels. It provides all necessary components for performing transfers from vertic...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   shiroGEL Mini PAGE -elektroblottausyksiköllä voidaan blotata samanaikaisesti kolme geeliä – nopeasti ja helposti. Geelit asetetaan tiiviisti membraani...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Laitteet on tarkoitettu DNA- ja RNA-hybridisaatioihin (membraani) ja antigeeni/vasta-aineseulontoihin immunologisissa sovelluksissa. HD-akryylistä val...
Tuoteluettelon nro: (700-7131)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR Collectionin sähköblottauslaite on turvallinen ja helppokäyttöinen järjestelmä nukleiinihappojen tai proteiinien siirtämiseen geelimatriisist...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Electro-Blotter-laitteilla nukleiinihapot ja proteiinit voidaan siirtää nopeasti ja helposti geelimatriksilta sopivalle siirtomembraanille. Kokoja on ...
Toimittaja:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Kuvaus:   Blottauslaitteet, Vakiomallinen elektroforeesiblottauslaitteisto, jossa siirtoallas, täydellinen pakkaus, mukana kaksoisjäähdytetty, pystysuuntainen SE600X deluxe -yksikön, TE62 standard -siirtoaltaan jäähdytyskammio ja 300 V PS300B-virtalähde
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 28
  1  2  3  4  Seuraava