Sähköblottauslaitteet, BTV100
700-7131EA 629 EUR
VWRI700-7131
Sähköblottauslaitteet, BTV100
VWR Collectionin sähköblottauslaite on turvallinen ja helppokäyttöinen järjestelmä nukleiinihappojen tai proteiinien siirtämiseen geelimatriisista sopivalle siirtomembraanille. Sitä voidaan käyttää jopa 4 geelin blottaukseen (10×10 cm).
  • Tiheästi kierretty platinalanka synnyttää yhtenäisen sähkökentän, ja elektrodien välinen etäisyys on säädetty optimaaliseksi. Helposti vaihdettavat elektrodit voi käyttäjä vaihtaa itse.
  • Puskurin jäähdyttäminen onnistuu suorassa kosketuksessa olevan jäähdytyskäämin välityksellä; käämin läpi voi pumpata jäähdytysnestettä jäähdyttimestä tai hanasta.
  • Kasetin alle voi sijoittaa sekoitussauvan avustamaan lämpötilan tasaista jakaantumista.
  • Kasetit ovat epäsymmetrisiä ja ne on helppo erottaa toisistaan värin perusteella; kasettien lukitusmekanismi estää geelin liikkumisen ajokammioon asettamisen aikana.
  • Epäsymmetrisiä kasetteja ei voi epähuomiossa asettaa ajokammioon väärin päin.
Toimitustiedot: Jokaisen laitteen mukana toimitetaan neljä painekasettia ja neljä kuitutyynyä.