VWR®, Semidry- blottauslaite, 20×20 cm
Toimittaja: VWR
VWR®
700-7156EA 588.61 EUR
700-7156
VWR®, Semidry- blottauslaite, 20×20 cm
Blottauslaitteet
Jokainen laite on valmistettu kestävistä akryyliosista ja sen rakenne täyttää turvallisuusmääräykset. Yksi elektrodi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja toinen platinoidusta titaanista, joten ne ovat ruostumattomia. Tämä estää saostumien kerääntymisen elektrodin kalvolle. Elektrodit ovat pitkäikäisiä, koska ne eivät kulu. Laite sopii proteiinien ja nukleiinihappojen siirtämistä varten.
  • Erittäin pieni puskurimäärä ja matala geelissä kulkeva virta (0,8 mA/cm²) tuottavat hyvin vähän lämpöä, mikä estää näytteen ajautumista vinoon
  • Siirrot voi tehdä jopa alle tunnissa riippuen siirrettävien molekyylien molekyylipainosta
  • Sekä yksittäisiä että geelipinoja voidaan blotata
Laitteen mitat L×P×K: 275×265×65 mm