Slot- ja Dotblottauslaitteet
700-7245EA 729 EUR
VWRI700-7245 VWRI700-7094
Slot- ja Dotblottauslaitteet
Laitteet on tarkoitettu DNA- ja RNA-hybridisaatioihin (membraani) ja antigeeni/vasta-aineseulontoihin immunologisissa sovelluksissa. HD-akryylistä valmistetut pinnat istuvat tiivisti toisiaan vasten ja takaavat tasaisen suodatuksen. Järjestelmä muodostuu moduuliparista, jossa yläpuolella on slot- tai dotosa ja alla vakuumiosa. Näytteen siirtymiseen tarvitaan noin 600 mm Hg:n (0,8 bar) alipaine.
  • Yksinkertainen rakenne on helppo koota: kohdista slot- tai dot- ja vakuumiosan ruuvit (ruostumatonta terästä) vastakkain ja kiristä
  • Aakkosnumeerinen ruudukko helpottaa näytteen tunnistamista