  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Kalorimetrit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/87/18944987.jpg
Kalorimetreilla mitataan lämpötilan muutosta aineiden kemiallisissa reaktioissa tai fysikaalisissa muutoksissa. Valikoimiimme kuuluu nopeat ja luotettavat dynaamiset, isoperiboliset ja adiabaattiset pommikalorimetrit. Kalorimetrillä on perinteisesti mitattu lämpöarvoja paljon energiaa kuluttavissa ja tuottavissa laitoksissa, kuten energiateollisuudessa, öljyteollisuudessa ja rakennusteollisuudessa. Nykyään kierrätysmateriaalin ns. REF-näytteet, ovat lisääntyneet kierrätysjätteen polton seurauksena. Tässä yhteydessä halogeenejä sisältävien näytteiden kanssa kannattaa käyttää pinnoitettuja happipommeja, jotka kestävät syövyttävien ja happamien vetyhalogeenien aiheuttaman korroosion. Kalorimetriaa tutkitaan paljon myös kouluissa ja oppilaitoksissa ja erityisen mielenkiintoinen elintarviketeollisuuden tutkimusala on fysiologisten- ja fysikaalisten energia-arvojen vertailu.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (DIDAPTD039501)
Toimittaja:  DIDALAB
Kuvaus:   This calorimeter includes an aluminium container of 500 ml, concentric to one large neck Dewar vase. The metal internal vase is supported by plastic r...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  IKA
Kuvaus:   The C 6000 global standards and C 6000 isoperibol calorimeters follow the approved C 5000 and C 2000 calorimeter models.
Toimittaja:  IKA
Kuvaus:   Pieni ja tilaa säästävä puoliautomaattinen kalorimetri, joka määrittää nestemäisten ja kiinteiden näytteiden kaloriarvot.
Toimittaja:  IKA
Kuvaus:   The oxygen bomb calorimeter C1 possesses a high degree of automation. It operates with an isoperibol static jacket and a light attachable combustion c...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 4  / 4