  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Laskukammiot"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/78/18945078.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (HERE1080310)
Toimittaja:  HERENZ, HEINZ GMBH
Kuvaus:   Clamp for haemocytometer
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  MARIENFELD
Kuvaus:   Peitinlasi, 25 × 40 × 0,4 mm, pyöristetyt reunat ja metalliruudukko, jossa 5 × 5 kammiota (Ø 1,382 mm)
Tuoteluettelon nro: (720-0812)
Toimittaja:  KARTELL
Kuvaus:   PS, PE-kansi. Asteikkomerkit 10 ja 20 ml:n kohdalla.
UOM:  1 * 200 Items
Toimittaja:  MARIENFELD
Kuvaus:   Highly accurate coverslips with engraved stripes make foil cells unnecessary.
Toimittaja:  DELTALAB
Kuvaus:   Single use polystyrene cups suitable for cell counting.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5