Hait: Sentrifugit
Sentrifugilla kehitetään pyörimisliikkeen avulla  g-voima, joka erottaa tutkittavan, nestepitoisen  näytteen eri painoiset komponentit toisistaan. Sentrifugin runko voi olla jäähdyttävä, jolloin sentrifugoitavat näytteet pysyvät aina säädetyssä lämpötilassa myös sentrifugoinnin aikana. Mikrosentrifugissa käytetään yleisesti  kulmaroottoria ja sen teho on n. 20.000 x g tasolla, kun taas pöytä-tai lattiasentrifugit käyttävät useimmiten swing-bucket roottoria max 4000-5000 x g teholla. Tehokkaimmilla ultrasentrifugeilla päästään jopa 1 000 000 x g tehoihin, joka mahdollistaa erilaisten makromolekyylien tarkastelun ja tutkimisen.
Sentrifugilla kehitetään pyörimisliikkeen avulla g-voima, joka erottaa tutkittavan, nestepitoisen näytteen eri painoiset komponentit toisistaan. Sentrifugin runko voi olla jäähdyttävä, jolloin sentrifugoitavat näytteet pysyvät aina säädetyssä lämpötilassa myös sentrifugoinnin aikana. Mikrosentrifugissa käytetään yleisesti kulmaroottoria ja sen teho on n. 20.000 x g tasolla, kun taas pöytä-tai lattiasentrifugit käyttävät useimmiten swing-bucket roottoria max 4000-5000 x g teholla. Tehokkaimmilla ultrasentrifugeilla päästään jopa 1 000 000 x g tehoihin, joka mahdollistaa erilaisten makromolekyylien tarkastelun ja tutkimisen.
147  results were found
SearchResultCount:"147"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The compact Micro Star 30 ventilated centrifuge is an economic, versatile, easy to use cross-over centrifuge which combines the features of a high spe...
Tuoteluettelon nro: (521-2849)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Ihanteellinen mikroskoopin objektilasien kuivaamiseen. Laitetta voidaan käyttää myös kylmähuoneessa.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® MiniStar silverline, Roottori 4 strippiä 8x0,2 ml putkille, Tuotteelle: MiniStar silverline
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR®, Rotor for 10×1,8 ml cryotubes, max. RCF 12300 ×g, Tuotteelle: MicroStar 12
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These versatile centrifuges are ideal for a range of routine applications in pharmaceutical and biotechnology industries, as well as for academic rese...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These small bench top centrifuges are ideal for research and clinical applications in pharmaceutical and biotechnical industries, as well as for acade...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR®, Adapter 5 ml blood tubes, 13x75 mm
Tuoteluettelon nro: (521-1651)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Turvallinen ja helppokäyttöinen sentrifugi, joka tarjoaa parasta suorituskykyä pienessä paketissa.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (521-3345)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The CompactStar CS8 is a small ventilated bench top centrifuge designed for the separation of various samples in the fields of chemistry, life science...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These personal centrifuges have a fixed speed of 6000 min⁻¹/2000×g, and are designed for applications requiring relatively low g-forces, such as micro...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These versatile centrifuges are ideal for a range of routine applications in pharmaceutical and biotechnology industries, as well as for academic rese...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Replacement tube rotor, quick release, 8×1,5/2,0 ml tubes, for MiniStar blueline centrifuge
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Micro Star 21 and 21R microcentrifuges combine power, versatility and convenience in a safe, compact, easy to use laboratory instrument. Both the vent...
Tuoteluettelon nro: (521-2853)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: CompactStar CS4 -sentrifugi on suunniteltu erilaisten näytteiden erotteluun kemian, biotieteiden, kliinisen tutkimuksen ja rutiinidiagnostiikan sovell...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (521-3497)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The PCR Plate Centrifuge II is a personal sized digital centrifuge designed to spin down droplets in PCR plates. Recommended before and after the use ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The compact Micro Star 30R refrigerated centrifuge is an economic, versatile and easy to use cross-over centrifuge which combines the features of a hi...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 147
no targeter for Bottom