Hait: Pöytämalliset sentrifugit
45  results were found
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These small bench top centrifuges are ideal for research and clinical applications in pharmaceutical and biotechnical industries, as well as for acade...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These versatile centrifuges are ideal for a range of routine applications in pharmaceutical and biotechnology industries, as well as for academic rese...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These versatile centrifuges are ideal for a range of routine applications in pharmaceutical and biotechnology industries, as well as for academic rese...
Tuoteluettelon nro: (521-2853)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: CompactStar CS4 -sentrifugi on suunniteltu erilaisten näytteiden erotteluun kemian, biotieteiden, kliinisen tutkimuksen ja rutiinidiagnostiikan sovell...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (521-3345)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The CompactStar CS8 is a small ventilated bench top centrifuge designed for the separation of various samples in the fields of chemistry, life science...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Ideal for routine processing, these centrifuges combine exceptional capacity, ergonomics, and value with market-leading capabilities, including unpara...
Toimittaja: THARMAC GmbH
Kuvaus: The cytology specialist. Large selection of open and closed rotors - also compatible with Shandon™ Cytospin™ systems. Optional rapid quick-change roto...
Toimittaja: THARMAC GmbH
Kuvaus: Monipuolinen sytosentrifugi, joka sopii pienille ja suurille näytemäärille, suunniteltu thin-layer ja mono-layer preparaateille sytologian, mikrobiolo...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Process a range of general-purpose applications including cell culture, microplate, bioproduction, blood separation, and microbiology with the Thermo ...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Ergonomically designed, the Thermo Scientific™ Multifuge X1/X1R Pro series of bench top centrifuges have a touch screen interface that enables easier ...
Tarjous
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Thermo Scientific™ Megafuge ST1/ST1R Plus bench top centrifuges offer intuitive controls and versatility for power at every turn.
Tarjous
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: These durable centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions and provide exceptional capacity in a compact design with a smart, simp...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Process a range of general purpose applications including cell culture, microplate, bioproduction, blood separation and microbiology with the Thermo S...
Tuoteluettelon nro: (521-3365)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: General Purpose Pro Centrifuges Cell Therapy Systems (CTS™) Series consist of equipment, documentation, and certifications, as well as compliance serv...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Ideal for routine processing, these centrifuges combine exceptional capacity, ergonomics, and value with market-leading capabilities including unparal...
Tuoteluettelon nro: (512-0714)
Toimittaja: THARMAC GmbH
Kuvaus: The genius among the centrifuges. Automatic rotor detection and speed adjustment on max. 2000 rpm when using cytorotors.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom