Hait: Mikrosentrifugit
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The compact Micro Star 30 ventilated centrifuge is an economic, versatile, easy to use cross-over centrifuge which combines the features of a high spe...
Tuoteluettelon nro: (521-1651)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Turvallinen ja helppokäyttöinen sentrifugi, joka tarjoaa parasta suorituskykyä pienessä paketissa.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The compact Micro Star 30R refrigerated centrifuge is an economic, versatile and easy to use cross-over centrifuge which combines the features of a hi...
Tuoteluettelon nro: (521-2849)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Ihanteellinen mikroskoopin objektilasien kuivaamiseen. Laitetta voidaan käyttää myös kylmähuoneessa.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These personal centrifuges have a fixed speed of 6000 min⁻¹/2000×g, and are designed for applications requiring relatively low g-forces, such as micro...
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (521-3497)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The PCR Plate Centrifuge II is a personal sized digital centrifuge designed to spin down droplets in PCR plates. Recommended before and after the use ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Micro Star 21 and 21R microcentrifuges combine power, versatility and convenience in a safe, compact, easy to use laboratory instrument. Both the vent...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Malleja Pico (ilmastoitu) ja Fresco (jäähdyttävä) on saatavana kahdella nopeusvaihtoehdolla. Mallit Pico™ ja Fresco™ 17 sopivat erinomaisesti rutiinil...
Tuoteluettelon nro: (521-1897)
Toimittaja: Hettich
Kuvaus: Monipuolinen sentrifugi, jossa voi käyttää neljää erilaista roottoria.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Hettich
Kuvaus: MIKRO 200- ja 200 R -mallit ovat luokkansa nopeimpia sentrifugeja, maksiminopeus 15000 min-1 ja RCF 21382×g.
Toimittaja: Hettich
Kuvaus: Powerful, compact bench top centrifuges with quiet and smooth running for processing microlitre tubes of 0,2 to 2,0 ml, used in clinical lab...
Tuoteluettelon nro: (AXYG601-05-021)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Axygen® Axyspin is a high-performance refrigerated microcentrifuge designed to quickly process samples for applications such as nucleic acid and prote...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: EPPENDORF
Kuvaus: This air-cooled centrifuge covers a range of very frequent applications. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for ...
Toimittaja: EPPENDORF
Kuvaus: These unique cross-over centrifuges combine the best features of a microcentrifuge (small footprint) and multipurpose centrifuge (versatility) in one ...
Toimittaja: EPPENDORF
Kuvaus: These unique cross-over centrifuges combine the best features of a microcentrifuge (small footprint) and multipurpose centrifuge (versatility) in one ...
Toimittaja: EPPENDORF
Kuvaus: Nämä helppokäyttöiset mikrosentrifugit soveltuvat erinomaisesti tutkimuskäyttöön, ja erilaisiin käytännön sovelluksiin.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom