Malleja Pico (ilmastoitu) ja Fresco (jäähdyttävä) on saatavana kahdella nopeusvaihtoehdolla. Mallit Pico™ ja Fresco™ 17 sopivat erinomaisesti rutiinilaboratoriotyöhön, kun taas mallit Pico™ ja Fresco™ 21 sopivat erinomaisesti vaativaan tutkimuskäyttöön.
- 24-paikkaista roottoria voi käyttää kaikille 1,5 ja 2,0 ml:n putkille, myös mini-prep- ja spin column -putkille.
- Komposiittiroottoritekniikka, parempi kemiallinen kestävyys ja nopeampi kiihdytys/hidastus verrattuna perinteiseen alumiiniin.
- Ainutlaatuinen, bioturvallinen ClickSeal®-roottorin kansi "napsahtaa" paikalleen ja varmistaa, että kansi on tukevasti kiinni. Avaaminen yhdellä napsautuksella lyhentää käsittelyaikaa verrattuna kierrettäviin kansiin
- Läpinäkyvät PPSU-kannet ovat vahvempia, ja ne kestävät kemikaaleja paremmin kuin polykarbonaatti- tai metallikannet. Niiden ansiosta näytteiden tarkasteleminen kannen alta on turvallisempaa ja käytännöllisempää
- Yksinkertaiset ohjaimet ja helppolukuinen näyttö helpottavat käyttöä
Ideal for everyday laboratory use, Thermo Scientific Pico 17 microcentrifuges provide outstanding processing power, unique safety features and a broad array of microcentrifuge rotors and accessories for microcentrifuge tube processing.
Accelerate routine sample preparation processes up to 17,000×g with our standard microcentrifuge, available with cooling. When our Thermo Scientific Fresco 17 is coupled with our extensive microcentrifuge rotor selection, these microcentrifuges offer productivity, versatility, safety and convenience in a compact, easy-to-use lab instrument.
Support micro-volume protocols such as nucleic acid or protein lysate preparation and PCR reaction set-up all in a remarkably small footprint with Thermo Scientific Pico 21 microcentrifuges. Choose between seven lightweight microcentrifuge rotors, designed to provide acceleration up to 21,100×g in as little as 12 seconds.
Tilaustiedot: CSA, CE, IVD Certified.