Hait: Piirturit
Piirturilla pystytään monitoroimaan erilaisia olosuhteita ja asetuksia. Käyräpiirturit mittaavat yleisesti mm. lämpötilaa ja kosteutta ja niiden avulla pystytään dokumentoimaan dataa myöhempää käyttöä varten.
Piirturilla pystytään monitoroimaan erilaisia olosuhteita ja asetuksia. Käyräpiirturit mittaavat yleisesti mm. lämpötilaa ja kosteutta ja niiden avulla pystytään dokumentoimaan dataa myöhempää käyttöä varten.
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (SIMEAB3500)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: Drying time recorder tool can be used as an optional test tool for the automatic film applicators. This device allows the user to accurately define th...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HERA6383-6)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (REVC6185)
Toimittaja: REVCO TECHNOLOGIES
Kuvaus: Kaavio, Chart paper, for -86 and -40 °C freezers, +50…−115 °C, Hours (24) or Days (7)
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Kuvaus: Chart for recorder, For ambient recorders, –10…+40 °C, Days (7)
Toimittaja: DICKSON
Kuvaus: Chart for recorder, C483, 31 päivää, +5...+40 °C; 0 - 100 % RH
Toimittaja: DICKSON
Kuvaus: These 6" charts are designed for 6" chart recorders.
Toimittaja: DICKSON
Kuvaus: Näillä piirtureilla lämpötilan voi kirjata muistiin yksinkertaisesti ja luotettavasti. Käyttäjä pääsee näkemään välittömästi piirturien tiedot, ja ne ...
Tuoteluettelon nro: (620-1484)
Toimittaja: DICKSON
Kuvaus: The vaccine chart recorder can be placed right inside the refrigerator or freezer along with the vaccines.
UOM: 1 * 60 Items
Tuoteluettelon nro: (620-0432)
Toimittaja: DICKSON
Kuvaus: These are single use logger accurately records temperatures from start to finish of transport and documents adherence to critical storage environments...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DICKSON
Kuvaus: Nämä erilliset lämpötilatallentimet Ø 100 mm levyllä tallentavat lämpötilat pysyvästi keskimääräisellä vasteajalla 11 minuutista 63% täydestä asteikos...
Tuoteluettelon nro: (620-6761)
Toimittaja: LAMBRECHT
Kuvaus: Chart for recorder, 0…40 °C
UOM: 1 * 100 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom