VWR®, Putkisto, korkea lämpötila, termostaattihauteille
Toimittaja: VWR
461-0106EA 284 EUR
461-0106
VWR®, Putkisto, korkea lämpötila, termostaattihauteille
Letku Siirtoputki
PTFE-vuorattu, punos ruostumatonta terästä.
Flexible PTFE lined, stainless steel over braided tubing with 6,3 mm NPT quick connectors at both ends. Maximum temperature is 300 °C.
Pituus (mm): 930