Kierrätysjäähdytin, FL-sarja
Toimittaja: Julabo
461-3475EA 19190 EUR
461-3475 461-3474 461-3477 461-3466 461-3476 461-3465 461-3471 461-3482 461-3470 461-3481 461-3484 461-3473 461-3472 461-3483 461-3480 461-0639 461-0638 461-3479 461-3468 461-3467 461-3478 461-3469
Kierrätysjäähdytin, FL-sarja
Kiertotermostaatit Suljetut termostaattihaudejärjestelmät Jäähdyttävät termostaattihauteet
Kompakteissa ja ergonomisesti suunnitelluissa jäähdyttimissä on suuret kiinteät ruostumattomasta teräksestä valmistetut säiliöt. Mallit ovat joko ilma- tai vesijäähdytteisiä. Sovelluksiin kuuluu käyttö pyörivien haihduttimien, autoklaavien ja reaktioastioiden kanssa sekä laboratorion rutiininomaisiin jäähdytystarpeisiin. Kaikissa laitteissa on roiskesuojattuun näppäimistöön asennettu LED-lämpötilanäyttö todellisen ja asetetun lämpötilan näyttämiseen sekä siirtämistä helpottavat tartuntaurat kotelossa. Saranoidulla alustalla voidaan säilyttää käyttöopasta ja muita asiakirjoja. Irrotettava ilmanpoistoritilä helpottaa lauhduttimen puhdistamista. Tuuletusraot ovat edessä ja takana, joten laitteet voi sijoittaa aivan toistensa viereen. Malleissa FL2503–FLW11006 on anturit, jotka laukaisevat ennakoivan hälytyksen, jos lauhdutin on likainen, sekä online-diagnostiikka, joka tallentaa tiedot laitteen toiminnasta.
  • Lämpötila-alue −20...+40 °C, PID-säädin mahdollistaa lämpötilavakauden ±0,5 °C
  • Yksiköt ovat päältä täytettäviä, niissä on saranoitu suojakansi sekä helposti näkyvä tason ilmaisin
  • Pumppupaine nähdään mittarista malleissa, joiden pumppupaine on yli 1 bar. Lisäksi mallien pumpun kapasiteettia voidaan säätää
  • Valo- ja äänihälytys ilmaisee alhaisen nestetason
  • RS232-liitäntä ja analoginen hälytyslähtö on sijoitettu etupaneelin, joten niiden käsittely on helppoa
Enimmäisvirtausnopeus / enimmäispaine:
FL_00: 15 L/min, paine 350 mbar
FL_01: 23 L/min, paine 1 000 mbar
FL_03: 40 L/min, paine 500 - 3000 mbar
FL_06: 60 L/min, paine 500 - 6000 mbar
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin IEC529 mukaisesti: IP 21
Toimitustiedot: 2 porrastettua letkuliitintä. Yksiköissä suositellaan käytettäväksi vettä, veden ja glykolin seosta ja Julabo Thermal -haudenestettä. Yksiköt FL4003, FL4006, FLW4003, FLW4006, FL7006, FL11006, FL20006, FLW7006, FLW11006 ja FLW20006 vaativat 3-vaiheisen virtalähteen.
Varoitus: Huom: jäähdytyskapasiteetti 20, 0 ja −10 °C:n lämpötilassa