Uppojäähdyttimet, CGR-sarja
Toimittaja: Grant
GRANC2GREA 3290 EUR
GRANC2GR GRANC1GR
Uppojäähdyttimet, CGR-sarja
jäähdyttimet Benchtop Coolers
Uppojäähdyttimiä käytetään pääasiassa vastajäähdytyslisävarusteina lämmittävissä kiertohauteissa tai vaihtoehtoisesti nesteiden nopeaan jäähdytykseen hyvin kylmiksi.
  • Kierukan muoto suunniteltu siten, että se mahtuu Grant-hauteiden alle viemättä työtilaa
  • Nopea jäähdytys: Vaihtoehto kuivajää- tai vesijohtovesijäähdytykselle
  • Laitteessa on nikkelipinnoitettu kuparikierukka ja 925 mm:n taipuisa letkuliitäntä
Jäähdytyskierukan voi upottaa jatkuvasti jopa 100 °C nesteisiin jäähdyttimen ollessa kytkettynä pois päältä, ja sitä voi käyttää nesteen jäähdyttämiseen 100 °C:een.
Huomautus: Jäähdytyskapasiteetti lämpötiloissa +20, 0 ja –10 °C.
Varoitus: Sitä ei ole kuitenkaan suunniteltu jatkuvaan käyttöön yli 40 °C:n lämpötilassa.