Hait: Lämmittävät termostaattihauteet
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (473-0031)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pieni ja edullinen kiertoilmajäähdytin, joka sopii mm. plasman sulatukseen ja valokuvien kehitysliuosten temperointiin. Umpinainen säiliö pystyy ohjaa...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: Korkean lämpötilan termostaattihauteita voidaan käyttää lämpötilasovelluksissa 400 °C:een saakka. Tehokkaat yksiköt lämpenevät nopeasti ja kompen...
Säästä rahaa energiatehokkailla termostaattihauteilla!
Osakuormituskäyttö riittää useimpiin laboratoriolämpötilan säätöprosesseihin. Säästä käyttökustannuksissa NYT ja vähennä samalla ympäristövaikutuksia.
TILAA TÄNÄÄN
Ympäristöystävällisyyttä luonnollisilla kylmäaineilla
Voit luottaa yli 50:n vuoden kokemukseen
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Toimittaja: HUBER
Kuvaus: These compact hotbox heating circulators are ideal for installation in production systems. All models have self-optimising True Adaptive Control for t...
Tuoteluettelon nro: (HAAK222-1937)
Toimittaja: HAAKE
Kuvaus: SC100- A10 refrigerated bath circulator provides efficient cooling for open and closed applications, with temperatures ranging from −10 to +100°C and ...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom