Hait: Lämpötilan ohjausjärjestelmät
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: PRESTO®-järjestelmien työskentelylämpötila-alue on –93 to +250 °C ja jäähdytys- ja lämmitysteho erinomainen. Nämä laitteistot voivat hoitaa eksot...
Tuoteluettelon nro: (JULA9021709.D)
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The JULABO beer forcing test bath in conjunction with a photometer determines the product life of beer before clouding. The simulated aging process is...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: LAUDA
Kuvaus: Process thermostats with integrated cooling system for dynamic temperature control within external circuits.
Toimittaja: LAUDA
Kuvaus: The LOOP product range includes two thermo-electric circulation thermostats for external temperature control.
Toimittaja: HUBER
Kuvaus: Temperature Control System, Heating/Cooling, Unistat, Grande Fleur w-eo, Tilavuus: 1,5 l, Lämpötila-alue: -40...+200 °C, Lämpötilan pysyvyys: ±0,01 °C, Jäähdytysteho: 0,6; 0,6; 0,6; 0,35; 0,04; - kW, Lämmitysteho: 1,5 kW, Enimmäisvirtausnopeus: 38 l/min, Enimmäispaine: 900 mbar, Jäähdytysaine: R290, 0,08 l, L×S×K: 295×540×565 mm, Without plug
Toimittaja: IKA
Kuvaus: ICC compact immersion circulators allow for flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for tempering liquids up to tempe...
Tuoteluettelon nro: (IKAA25004524)
Toimittaja: IKA
Kuvaus: This compact refrigerated and heating circulator HRC 2 control is well known for its high energy efficiency and a powerful and infinitely variable pre...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HUBE2041.0001.01)
Toimittaja: HUBER
Kuvaus: BFT5 is a special heating and cooling thermostat ideal for beer-forcing test. This unit is fitted with True Adaptive temperature control and programme...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: HUBER
Kuvaus: Unistat® technology guarantees precise, reproducible temperature control results, short heating and cooling times and large temperature ranges without...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom