Hait: Avoimet termostaattihaudejärjestelmät
50  results were found
SearchResultCount:"50"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Rozsdamentes acél termosztátok Advanced Programmable vagy Advanced Digital hőmérsékletszabályozóval. Mindkettő könnyen navigálható a nagyméretű, kijel...
Tuoteluettelon nro: (462-0205)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The MX immersion thermostat is user friendly with three control buttons and on-screen prompts. The convenient slide control enables the flow rate to b...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: These powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The CO...
Water Efficient
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The MAGIO™ series of cooling and heating circulators operate with a working temperature range of –50 to +300 °C and heating capacity of up to 3 kW. Wi...
Safer Human and Environmental Health
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: CORIO refrigerated/heating circulators distinguish themselves with a great price performance ratio. They are ideal for all standard tasks and routine ...
Safer Human and Environmental Health
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: DYNEO™ DD refrigerated circulators are powerful cooling units suitable for internal or external applications between –50 and +200 °C. The circulators ...
Safer Human and Environmental Health
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: Temperature Calibration Bath, FK31-SL, Tilavuus: 24 l, Lämpötila-alue: -30...+200 °C, Lämpötilan pysyvyys: ±0,005 °C, Jäähdytysteho: 0,46; 0,34; 0,15 kW, Lämmitysteho: 2 kW, Haude L×S×K: Ø120×310 mm, Enimmäisvirtausnopeus: 22 - 26, Enimmäispaine: 400 - 700, L×S×K: 320×450×910 mm
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The MAGIO™ series of heating circulators operate with a working temperature range of 20 to +300 °C and heating capacity of up to 3 kW. With their powe...
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The C...
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The DYNEO™ DD immersion thermostats ensure high-performance in internal and external applications and have a wide range of modern data communication i...
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The CORI...
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The DYNEO™ DD heating circulators are available in several bath combinations, with varying bath sizes. DYNEO is designed for internal as well as exter...
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The MAGIO™ series of bridge mounted circulators operate with a working temperature range of −50 to +300 °C* and a heating capacity of up to 3 kW. With...
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The ...
Toimittaja: LAUDA
Kuvaus: Alpha-lämmitystermostaateissa on helppokäyttöinen ohjauskonsoli, jossa on kolme toimintopainiketta sekä suuri ja selkeä LED-näyttö, jonka avulla valik...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 50
no targeter for Bottom