Lämmittävät termostaattihauteet
Toimittaja: Julabo
461-0168EA
6090
EUR
JULA9352512
Lämmittävät termostaattihauteet
Lämmittävät termostaattihauteet, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu haudesäiliö, sisäisiin ja ulkoisiin lämpötilasovelluksiin. Yksiköiden kapasiteetti on riittävän tehokas suuriin suljettuihin tai avoimiin ulkoisiin järjestelmiin ja haudesäiliön samanaikainen käyttö on mahdollista. Saatavana on erikokoisilla säiliöillä varustettuja ja eri käyttöympäristöihin sopivia malleja. Lisävarusteet: ulkoiset PT100 -anturit, haudenesteet, letkut ja sovittimet ulkoisiin järjestelmiin yhdistämistä varten. Kaikissa malleissa on integroitu jäähdytyskierukka sovelluksiin, joita käytetään huoneenlämmössä tai lähes huoneenlämmössä.
- Ennakoiva hauteen alhaisen nestetason varoitusjärjestelmä
- PID-lämpötilansäätö, jossa on kompensaatiotoiminto liukumalle, sekä elektronisesti säädettävä pumppu
- RS232-liitäntä
MA-mallit: Multi-Display (LED) -näyttö näyttää todellisen arvon, korkeintaan kolme asetusarvoa sekä korkean/matalan lämpötilan varoitukset, ja siinä on ylilämpösuoja. Kolmenpisteen kalibrointi.
ME-mallit: Multi-Display (LED) -näyttö näyttää todellisen arvon, korkeintaan kolme asetusarvoa sekä korkean/matalan lämpötilan varoitukset, ja siinä on ylilämpösuoja. Kolmenpisteen kalibrointi.
Vastaa ominaisuuksiltaan MA-mallia. Mallissa on myös kirkas VFD-näyttö, josta nähdään samanaikaisesti sisäinen/ulkoinen asetusarvo sekä todelliset arvot. Lisäksi porrastettu PID-lämpötilansäätö takaa sisäisen ja ulkoisen lämpötilan vakauden.Vastaa ominaisuuksiltaan MA-mallia. Mallissa on myös kirkas VFD-näyttö, josta nähdään samanaikaisesti sisäinen/ulkoinen asetusarvo sekä todelliset arvot. Lisäksi porrastettu PID-lämpötilansäätö takaa sisäisen ja ulkoisen lämpötilan vakauden.
ME-mallit: Multi-Display (LED) -näyttö näyttää todellisen arvon, korkeintaan kolme asetusarvoa sekä korkean/matalan lämpötilan varoitukset, ja siinä on ylilämpösuoja. Kolmenpisteen kalibrointi.
Vastaa ominaisuuksiltaan MA-mallia. Mallissa on myös kirkas VFD-näyttö, josta nähdään samanaikaisesti sisäinen/ulkoinen asetusarvo sekä todelliset arvot. Lisäksi porrastettu PID-lämpötilansäätö takaa sisäisen ja ulkoisen lämpötilan vakauden.Vastaa ominaisuuksiltaan MA-mallia. Mallissa on myös kirkas VFD-näyttö, josta nähdään samanaikaisesti sisäinen/ulkoinen asetusarvo sekä todelliset arvot. Lisäksi porrastettu PID-lämpötilansäätö takaa sisäisen ja ulkoisen lämpötilan vakauden.
Ennakoiva hauteen alhaisen nestetason varoitusjärjestelmä
PID-lämpötilansäätö, jossa on kompensaatiotoiminto liukumalle, sekä elektronisesti säädettävä pumppu
Elektronisesti säädettävä pumppauskapasiteetti sekä valaistu pumpun nopeusnäyttö
Ulkoisen PT100-anturin liitäntä mittausta ja ohjausta varten
Integroitu ohjelmointimahdollisuus, jossa 10 ohjelmavaihetta
RS232-liitäntä
PID-lämpötilansäätö, jossa on kompensaatiotoiminto liukumalle, sekä elektronisesti säädettävä pumppu
Elektronisesti säädettävä pumppauskapasiteetti sekä valaistu pumpun nopeusnäyttö
Ulkoisen PT100-anturin liitäntä mittausta ja ohjausta varten
Integroitu ohjelmointimahdollisuus, jossa 10 ohjelmavaihetta
RS232-liitäntä
HE- ja SE-mallit: Vastaa ominaisuuksiltaan ME-mallia. Lisäksi valinnainen elektroninen moduuli, jossa on analogiset liitännät lämpötilapiirturille ja asetusarvon ohjelmoijalle.
ICC-kaskadiohjaus (Intelligent Cascade Control) ja itseoptimoiva lämpötilansäätö takaavat ihanteelliset tulokset
TCF-lämpötilansäätötoiminnot kaistanrajoitukseen sekä raja-arvojen, nopeuskertoimen ja ohjausdynamiikan määritykseen
Erittäin tehokas paine- ja imupumppu, enimmäispaine 1,1 bar, elektronisesti säädettävissä
ICC-kaskadiohjaus (Intelligent Cascade Control) ja itseoptimoiva lämpötilansäätö takaavat ihanteelliset tulokset
TCF-lämpötilansäätötoiminnot kaistanrajoitukseen sekä raja-arvojen, nopeuskertoimen ja ohjausdynamiikan määritykseen
Erittäin tehokas paine- ja imupumppu, enimmäispaine 1,1 bar, elektronisesti säädettävissä
HL- ja SL-mallit: Vastaa ominaisuuksiltaan HE-/SE-mallia. Lisäksi taustavalaistu LCD-näyttö, jossa interaktiivinen valikko, sekä liitännät valinnaisille solenoidiventtiileille tai HST-varalämmittimelle, joka lisää lämmitystehoa 4 kW.
RS232/RS485-liitäntä tarjoaa kattavat tiedonsiirto- ja verkkokäyttömahdollisuudet
Integroitu ohjelmointimahdollisuus, jossa kuusi 60-vaiheista ohjelmaa
RS232/RS485-liitäntä tarjoaa kattavat tiedonsiirto- ja verkkokäyttömahdollisuudet
Integroitu ohjelmointimahdollisuus, jossa kuusi 60-vaiheista ohjelmaa
Enimmäisvirtausnopeus/enimmäispaine:
ME: 11-16 l/min, 450 mbar
HE, SE, HL, SL: 22–26 l/min, paine 700 mbar, imu 400 mbar
ME: 11-16 l/min, 450 mbar
HE, SE, HL, SL: 22–26 l/min, paine 700 mbar, imu 400 mbar
Sertifikaatit: Luokitus (DIN 12876-1: 3): MA, ME, HE, SE, HL, SL
Tilaustiedot: Kaikkia laitteita, joissa on RS232-liitäntä, voi ohjata tietokoneella ilmaisen EasyTemp-ohjelmiston avulla.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Learn more
About VWR
Tuote on lisätty koriin