Hauteet ja kannet, muovia, P-sarja
Toimittaja: Grant
Optima®
461-4233EA 385 EUR
461-4233 461-4232 461-4231
Hauteet ja kannet, muovia, P-sarja
Hauteet Vesihauteet, sekoittamattomat
Valikoima edullisia muovihauteita kaikkiin Optima-termostaatteihin.
  • Lämpötila-alue: ympäristö +5...99 °C
  • Kestävä rakenne, kaksinkertainen seinä
  • Helppo puhdistaa
Tilaustiedot: Kaikkien hauteiden mukana toimitetaan siltalevy ohjaimen kiinnitykseen. Kannen käyttö on suositeltavaa yli 60 °C:n toimintalämpötiloissa. Kannet on tilattava erikseen.
Varoitus: * RT = ympäristön lämpötila
Huomautus: L×S×K sisältää säätimen