Hait: Lämmittävät/jäähdyttävät termostaattihauteet
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: DYNEO™ DD refrigerated circulators are powerful cooling units suitable for internal or external applications between –50 and +200 °C. The circulators ...
Safer Human and Environmental Health New Product
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: CORIO refrigerated/heating circulators distinguish themselves with a great price performance ratio. They are ideal for all standard tasks and routine ...
Säästä rahaa energiatehokkailla termostaattihauteilla!
Osakuormituskäyttö riittää useimpiin laboratoriolämpötilan säätöprosesseihin. Säästä käyttökustannuksissa NYT ja vähennä samalla ympäristövaikutuksia.
TILAA TÄNÄÄN
Ympäristöystävällisyyttä luonnollisilla kylmäaineilla
Voit luottaa yli 50:n vuoden kokemukseen
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: These powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The CO...
Water Efficient
Tuoteluettelon nro: (JULA9013701.33)
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: CORIO™ CP refrigerated/heating circulator combinations with stainless steel bath tanks for internal or external temperature applications from –50 to +...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The MAGIO™ series of cooling and heating circulators operate with a working temperature range of –50 to +300 °C and heating capacity of up to 3 kW. Wi...
Safer Human and Environmental Health
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: A range of eco-friendly, refrigerated/heating circulating baths with an intuitive user-interface and sleek design. Units offer significant running cos...
Toimittaja: IKA
Kuvaus: The CBC 5 is a powerful refrigerated and heating circulator with strong heating and cooling power with an operating temperature range of −25 to +200 °...
Toimittaja: HUBER
Kuvaus: Ministat®-järjestelmät ovat niin pieniä, että ne mahtuvat laboratorion vetokaappiin tai teknisiin järjestelmiin. Pienestä koosta huolimatta laitteisto...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom