Jäähdyttävät termostaattihauteet erittäin alhaisiin lämpötiloihin
Toimittaja: Julabo
461-0496EA 27430 EUR
461-0496 461-0495 461-0467 461-0500 461-0466 461-0465 461-0464 461-0405 461-0404 461-0468 461-0162 461-0462 461-0460 461-0159 461-1106 461-0499 461-0158 461-0157 461-0498 461-0156 461-0497 461-1102 461-1103 461-0459 461-0458 461-1104 461-1105
Jäähdyttävät termostaattihauteet erittäin alhaisiin lämpötiloihin
Kiertotermostaatit Suljetut termostaattihaudejärjestelmät Jäähdyttävät termostaattihauteet
Erittäin matalan lämpötilan jäähdyttävät termostaattihauteet lämmitykseen ja jäähdytykseen. Laitteet sopivat ulkoisiin lämpötilasovelluksiin, haudesäiliön samanaikainen käyttö on mahdollista. Laitteilla on erityisen suuri lämmitys-/jäähdytyskapasiteetti, mikä takaa nopean lämmityksen ja jäähdytyksen myös suuren tilavuuden ulkoisissa järjestelmissä. FP-malleissa suhteellinen jäähdytyksen säätö säästää energiaa ja vähentää kuumenemista. W-merkityt mallit ovat vesijäähdytteisiä. Kaikissa malleissa on kahvat ja pyörät, joiden avulla ne on helppo kuljettaa, sekä tyhjennysaukot, joiden kautta haudenesteen tyhjennys onnistuu helposti. Laitteiden tehokkaampi eristys estää jään muodostumista. Laitteissa on täyttötason näyttö. Tyypilliset käyttökohteet: lämpötilansäätö vaipallisissa reaktioasioissa, autoklaaveissa, pienoislaitoksissa, suuren mittakaavan koelaboratorioissa, jäätymispisteen määritys, kalibrointi matalissa lämpötiloissa ja polttoainetestaus.
  • Näyttöön voi tuoda todellisen lämpötilan ja kolme asetettua lämpötilaa
  • Elektronisesti säädettävä pumppaus sekä valaistu pumpun nopeusnäyttö
  • Ulkoisen PT100-anturin liitäntä mittausta ja ohjausta varten
  • Integroitu ohjelmointimahdollisuus, jossa 10 ohjelmavaihetta
  • RS232-liitäntä
ME-mallit:
Kirkas ja miellyttävä VFD-näyttö sisäisen/ulkoisen asetuspisteen ja todellisten arvojen näyttöön sekä lämpötilan PID-kaskadisäätö, joka takaa erittäin hyvän sisäisen ja ulkoisen lämpötilan vakauden. Ennakoivat varoitusjärjestelmät ilmoittavat äänisignaalilla matalasta nestetasosta ja lämpötilan ylä- tai alarajan ylittymisestä. 3-pistekalibrointi.
HL- ja SL-mallit:
Vastaa ominaisuuksiltaan ME-mallia. Lisäksi taustavalaistu LCD-näyttö, interaktiivinen valikko ja liitännät valinnaisille solenoidiventtiileille tai HST-lisälämmittimelle, joka lisää lämmitystehoa 6 kW. Valinnaisena lisävarusteena on myös saatavana elektroninen moduuli, jossa on analogiset liitännät lämpötilapiirturille ja asetusarvon ohjelmoinnille.
Älykäs, itseoptimoiva ICC-kaskadilämpötilansäätö
TCF-lämpötilansäätötoiminnot kaistanrajoitukseen sekä raja-arvojen, nopeuskertoimen ja ohjausdynamiikan määritykseen
Erittäin tehokas paine- ja imupumppu, enimmäispaine 1,1 bar, elektronisesti säädettävissä
RS232/RS485-liitäntä tarjoaa kattavat tiedonsiirto- ja verkkokäyttömahdollisuudet
Integroitu ohjelmoija, jossa kuusi 60-vaiheista ohjelmaa
Enimmäisvirtausnopeus/enimmäispaine:
Tilaustiedot: Kaikkia RS232-liitännällä varustettuja malleja voi ohjata tietokoneella maksuttoman EasyTemp-ohjelmiston avulla. Ohjelmiston voi ladata maksutta Julabon internet-sivustosta. Mallien FP(W)90, FP(W)55 ja FP(W) 52 toimintalämpötila-aluetta voidaan pyydettäessä laajentaa +150 °C:een saakka. Laitteisiin on saatavana myös haudeaukko eristetyn täyttöaukon sijaan. Tarkempia tietoja saa VWR:n myyntitoimistosta.
Toimitustiedot: Kaikkia RS232-liitännällä varustettuja malleja voi ohjata tietokoneella maksuttoman EasyTemp-ohjelmiston avulla. Ohjelmiston voi ladata maksutta Julabon internet-sivustosta. Mallien FP(W)90, FP(W)55 ja FP(W) 52 toimintalämpötila-aluetta voidaan pyydettäessä laajentaa 150 °C:een saakka. Laitteisiin on saatavana myös haudeaukko eristetyn täyttöaukon sijaan. Tarkempia tietoja saa Avantor:n myyntitoimistosta.
Varoitus: Huomautus: jäähdytyskapasiteetti lämpötiloissa +20 °C, 0 °C, -20 °C, -40 °C, -60 °C ja -80 °C