Hait: Termostaattisäätimet
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (462-0205)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The MX immersion thermostat is user friendly with three control buttons and on-screen prompts. The convenient slide control enables the flow rate to b...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The ...
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The DYNEO™ DD immersion thermostats ensure high-performance in internal and external applications and have a wide range of modern data communication i...
Toimittaja: JULABO GmbH
Kuvaus: The MAGIO™ series of bridge mounted circulators operate with a working temperature range of −50 to +300 °C* and a heating capacity of up to 3 kW. With...
Tuoteluettelon nro: (461-1241)
Toimittaja: LAUDA
Kuvaus: The Alpha immersion thermostat has an easy to use control console featuring 3-button operation and large, clear LED display, ensuring easy navigation ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: LAUDA
Kuvaus: ECO-uppotermostaateissa on selkeät ja helppokäyttöiset valikot. Lisävarusteina saatavana erilaisia haudealtaita. Vakiovarusteena toimitettavan ruuvipu...
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: The Optima™ range of advanced thermostats can be combined with plastic baths, premium stainless steel baths or refrigeration units. The TX150 and TXF2...
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: Optima™-tuotesarjan helppokäyttöiset termostaatit voi yhdistää muovisiin hauteisiin tai, ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin erikoishauteisiin...
Toimittaja: HUBER
Kuvaus: Immersion thermostats form the basis of many different combinations with polycarbonate or stainless steel bath vessels. All models are fitted with a p...
Tuoteluettelon nro: (HUBE2013.0003.01)
Toimittaja: HUBER
Kuvaus: The Variostat can control the temperature of any size bath from −30 to 150 °C. The special construction gives the user flexibility in a number of diff...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Compact ICC immersion circulators are ideal for tempering of liquids up to 150 °C. Suitable to use in open or covered bath vessels. The integrated pre...
Toimittaja: IKA
Kuvaus: The IC immersion circulators have an extended temperature range for tempering fluids in open and covered water baths up to 200/250 °C. The LED/ graphi...
Tuoteluettelon nro: (HUBE2035.0012.98)
Toimittaja: HUBER
Kuvaus: Immersion thermostats are suitable for controlling the temperature of any bath, includes screw clamp allows the thermostats to be easily mounted on an...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: THERMO ELECTRON LED GMBH
Kuvaus: Designed for ease-of-use and to be energy efficient with powerful pumping and heating capacities for closed loop applications.
Tuoteluettelon nro: (NICKNE4-T)
Toimittaja: NICKEL ELECTRO
Kuvaus: Durable stainless steel construction, painted surfaces are powder painted with tough anti-bacterial finish with good chemical resistance. Easy to use ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Accurate PID temperature control.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom