Hait: Pesäkelaskimet
Pesäkelaskimella lasketaan mikrobipesäkkeitä elatusainemaljalta. Lasketun pesäkemäärän perusteella ekstrapoloidaan edelleen alkuperäisen näytteen mikrobimäärä. Kynämallisella pesäkelaskimella lasketaan pesäkkeiden lukumäärä painamalla kynän kärkeä kevyesti petrimaljaa vasten. Kehittyneemmissä malleissa petrimalja asetetaan pesäkelaskimen valotason päälle, josta pesäkkeet on helpompi laskea ja usein apuna käytetään lisäksi pesäkelaskimeen kytkettyä suurennuslasia. Automaattisella pesäkelaskimella malja asetetaan valotasoon ja kameran, sekä tietokoneohjelman avulla pesäkkeet lasketaan petrimaljalta automaattisesti muutamassa sekunnissa.
Pesäkelaskimella lasketaan mikrobipesäkkeitä elatusainemaljalta. Lasketun pesäkemäärän perusteella ekstrapoloidaan edelleen alkuperäisen näytteen mikrobimäärä. Kynämallisella pesäkelaskimella lasketaan pesäkkeiden lukumäärä painamalla kynän kärkeä kevyesti petrimaljaa vasten. Kehittyneemmissä malleissa petrimalja asetetaan pesäkelaskimen valotason päälle, josta pesäkkeet on helpompi laskea ja usein apuna käytetään lisäksi pesäkelaskimeen kytkettyä suurennuslasia. Automaattisella pesäkelaskimella malja asetetaan valotasoon ja kameran, sekä tietokoneohjelman avulla pesäkkeet lasketaan petrimaljalta automaattisesti muutamassa sekunnissa.
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Counter-Pen is a combination marker and digital counter designed for the laboratory and plant. Each time a black mark is made with the felt-tipped pen...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Premium 150 and Premium 90 HR colony counters and zone measurements systems.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (710-2072)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Auto lite is the latest affordable, automated colony counting device. The Auto lite is available in one configuration and features simpl...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-2246)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The MCC 2000 is designed for the rapid and accurate counting of bacterial colonies.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-1868)
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: The Scan 100 is designed with a LED system and an ergonomic hand rest.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (INSC436000)
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: High technology colony counter with software that can be linked to a PC via a FireWire connection.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (INSC436300)
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: Automatic colony counter with a digital camera and high technology software.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (INSC437000)
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: High resolution colony counter that can be linked to a PC via a FireWire connection.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (INSC438000)
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: Scan 4000 is an ultra-high definition automatic colony counter and inhibition zone reader for high resolution colour reading of colonies and inhibitio...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SYNBIOSIS
Kuvaus: ProtoCOL 3 is designed for colony counting, zone measuring (inhibition and AST), membranes, Petri-film™ and other applications including spiral plates...
Toimittaja: Cole Parmer
Kuvaus: Versatile unit can be used with 50 to 90 mm Petri dishes.
Tuoteluettelon nro: (REIC13332600)
Toimittaja: REICHERT INC.
Kuvaus: This manual colony counter is used in counting bacteria colonies that are presented against a dark background positioned to eliminate parallax errors.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-1700)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: The display with backlight for easy viewing in low light conditions. The audible alert can be turned off if desired, and the counting function can be ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SYNBACOLAD2)
Toimittaja: SYNBIOSIS
Kuvaus: aCOLade2 is designed with an antimicrobial protection. The pressure of marking a colony with a felt-tip pen registers a cumulative count. The pressure...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-1970)
Toimittaja: SYNBIOSIS
Kuvaus: aCOLyte 3 HD uses a powerful algorithm for colony counting on pour plates and Spiral® plates.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (720-0098)
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: Customising the colour and the brightness makes work easy. A total of 65 colour variations are available using the primary colours. The pressure sensi...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom