  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Hait:
Kolorimetrit
30  results were found
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/54/18945054.jpg
Valikoimistamme löytyvät fotometrit, värikomparaattorit sekä titrimetriset ja kolorimetriset testit vesianalyyseihin. Yksi- ja moniparametrilaitteet soveltuvat juomaveden, jäteveden ja uima-allasvesien analysointiin. Nessleriser-järjestelmät kirkkaiden ja kellertävien nesteiden kuten öljyjen, kemikaalien, petrokemikaalien ja veden värinmäärityksiin. Kädessä pidettävät kuvaavat spektrokolorimetrit mahdollistavat väristandardien määrityksen ja ylläpidon tuotantoprosessin joka vaiheessa. Automaattiset spektrofotometriset värimittarit ruokaöljyjen, kemikaalien, petrokemian tuotteiden, polttoaineiden ja muiden läpinäkyvien tuotteiden värin objektiiviseen analysoinnin.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (1.73630.0001)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Spectroquant® Multy on edullinen ja monipuolinen perustyökalu fotometriseen vesianalyysiin. Laite on esiohjelmoitu yli 130 Spectroquant®-kyvetti- ja r...
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Kädessä pidettävä instrumentti paikan päällä tehtäviin mittauksiin.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   The mobile and robust Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH colorimeter covers 5 key important parameters for disinfection control (mainly Food & Beve...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These portable colorimeters are designed for precise water analysis.
Toimittaja:  Lovibond Tintometer
Kuvaus:   Optical glass cell 100 mm path length, Tuotteelle: Lovibond® PFX and PFXi spectrophotometric colorimeters
Toimittaja:  Lovibond Tintometer
Kuvaus:   Joukko spektrofotometrisiä värimittareita optisesti kirkkaiden näytteiden väriluokitteluun. Jokainen PFX195 -versio sisältää valikoiman ...
Toimittaja:  Lovibond Tintometer
Kuvaus:   Saatavilla useille yleisesti käytetyille väriskaaloille. Nämä pakkaukset ovat kätevä tapa tilata tarvittavat laitteet kerralla. Jokainen järjestelmä s...
Toimittaja:  Lovibond Tintometer
Kuvaus:   Kaksi spektrofotometristä värimittaria, joissa kummassakin on useita suosittuja asteikkoja, jotka vastaavat öljyjen, kemikaalien, polttoaineiden ja mu...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 30
  1  2  3  4  Seuraava