Värikomparaattoripaketit, Lovibond® System 2000
Toimittaja: Tintometer
633-0152EA 2460 EUR
633-0152 633-0151 633-0022 633-0153 633-0021 633-0259 633-0024 633-0023
Värikomparaattoripaketit, Lovibond® System 2000
Kolorimetrit Vertailupakkaukset
Saatavilla useille yleisesti käytetyille väriskaaloille. Nämä pakkaukset ovat kätevä tapa tilata tarvittavat laitteet kerralla. Jokainen järjestelmä sisältää.
  • Visuaalisen vertailuinstrumentin, joka tuo näytteen ja väristandardit samaan näkymään, jolloin värin täsmäytys on tarkempaa
  • Valikoiman väristandardeja - vakaan värisiä lasisuodattimia testikiekoissa, jotka on esikalibroitu antamaan lukemat suoraan asetetuilla mittausalueilla
  • Standardoitu valonlähde varmistaa tasaiset ja yhdenmukaiset valaistusolosuhteet värivertailua varten ja siten yhdenmukaiset ja tarkat lukemat
  • Lasiputket, joissa on asianmukaisen pituiset valotiet