Komparaattori, Lovibond® Comparator System 2000+
Toimittaja: Tintometer
Lovibond®
LOVI172160EA 796 EUR
LOVI172160 705-0344 705-1059 705-0335 705-0343 705-1058 705-0342 705-1035 705-1057
Komparaattori, Lovibond® Comparator System 2000+
Kolorimetrit Vertailupakkaukset
Comparator System 2000+ on yleiskäyttöön soveltuva, tarkka kolometri veden analysointiin. Korkealaatuisen laitteen avulla näytteen värin voimakkuutta voidaan verrata Lovibond-lasisuodattimien avulla. Laitteeseen kuuluu säädettävä kyvettikotelo, jossa näytteitä voidaan säilyttää kyveteissä, joiden valotie on jopa 40 mm. Nessleriser 2150 ja 2250 ovat pitkän valotien järjestelmiä, joissa Nessler-sylinterissä olevaa näytettä verrataan Lovibond-lasisuodattimien avulla. Järjestelmillä voidaan mitataan pitoisuuksia, jotka eivät ylitä Comparator 2000+ -järjestelmän havaitsemiskynnystä.
  • Järjestelmän prisma tuo lasilevyjen vertailuvakiot ja värillisen näytteen samaan kenttään, jossa värejä voidaan verrata
  • Prisman ultraäänisaumaus estää optiikan likaantumisen
  • Levyjen värillisten lasisuodatinten väri on tasainen eikä haalistu, ja levyt on helppo vaihtaa tarvitsematta avata laitetta
  • Sameiden ja sävytettyjen vesinäytteiden kompensointi
  • Järjestelmät toimivat kaikki luonnonvalossa, mutta valonlähteeksi voidaan myös kytkeä Standardised Daylight 2000 Lighting Unit tai Portable Lighting Unit