Lisävarusteet, Comparator lighting units
Toimittaja: Tintometer
705-0336EA 588 EUR
705-0336 705-0682 705-0681
Lisävarusteet, Comparator lighting units
Kolorimetrit Vertailupakkaukset
Tasaisten ja tarkkojen lukemien varmistamiseksi Lovibond-vertailuinstrumentteja käytettäessä on tärkeää käyttää jatkuvaa valonlähdettä näytteen sovittamiseksi laseihin.
Daylight 2000, standardisoitu valonlähde: Verkkovirralla toimiva pöytämallinen valonlähde vastaa pohjoista päivänvaloa. Laitteessa on Tungsten-halogeenilamppu ja kalibroitu värilämpötilan vertailusuodatin. Valonlähde varmistaa tasaiset ja yhdenmukaiset valaistusolosuhteet väritäsmäytystä varten ja siten yhdenmukaiset ja tarkat lukemat käytettäessä Lovibond-testilevyjä.
Kannettavat valonlähteet: Portable Lighting Unit on akkukäyttöinen, helposti mukana kuljetettava valonlähde. Se takaa tasaiset valaistusolosuhteet väritäsmäytystä varten fyysisestä sijainnista riippumatta.