Kolorimetri, Spectroquant® Multy
Toimittaja: Merck
1.73630.0001EA 1750 EUR
MERC1.73630.0001
Kolorimetri, Spectroquant® Multy
Spectroquant® Multy on edullinen ja monipuolinen perustyökalu fotometriseen vesianalyysiin. Laite on esiohjelmoitu yli 130 Spectroquant®-kyvetti- ja reagenssitestiä varten, ja se kattaa kaikki tärkeimmät jäte- ja juomaveden parametrit, kuten COD:n, kokonaistypen ja kokonaisfosforin. Syanidin, arsenikin, kadmiumin ja muiden aineiden jäämätasojen tarkka mittaus. Helppokäyttöisten Spectroquant®-testipakkausten laajasta valikoimasta löytyy täydellinen ratkaisu kaikkien käyttäjien tarpeisiin. Mukana toimitettavien ladattavien paristojen ja käytännöllisen kantolaukun ansiosta laitetta voi käyttää missä ja milloin tahansa. Menetelmiä voi ladata maksutta Internetistä.
  • Helppokäyttöinen
  • Instrumentti on vedenkestävä (ei latauksen aikana)
  • Kestävä laite kenttä- tai laboratoriokäyttöön
  • Akun voi ladata instrumentin käytön aikana sisäisellä laturilla
Kaikki valikoiman testit on esitelty taulukossa Testipakkaukset, Spectroquant®.
Toimitustiedot: Multy-kolorimetri, kotelo, sovitin 16 mm:n pyöreille kyveteille, sovitinyksikön kansi, 7 ladattavaa paristoa, litiumparisto (varmistaa tietojen säilymisen), tietokoneen liitäntäkaapeli, 3 kpl 16 mm:n pyöreää kyvettiä ja 3 kpl 24 mm:n pyöreää kyvettiä.