Hait: Nestetyppisäiliöt
Nestetyppisäiliöt ja nestetyppiastiat soveltuvat nestetypen ja muiden nestemäisten kaasujen turvalliseen säilyttämiseen. Jotkin nestetyppisäiliöt ovat turvallisia myös nestetypen kuljettamisessa. Nestetyppisäiliöitä on erikokoisia ja erilaisilla kahvoilla varustettuja. Lisäksi niitä on kapeasuisia ja leveäsuisia.
Nestetyppisäiliöt ja nestetyppiastiat soveltuvat nestetypen ja muiden nestemäisten kaasujen turvalliseen säilyttämiseen. Jotkin nestetyppisäiliöt ovat turvallisia myös nestetypen kuljettamisessa. Nestetyppisäiliöitä on erikokoisia ja erilaisilla kahvoilla varustettuja. Lisäksi niitä on kapeasuisia ja leveäsuisia.
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Cryogenic storage vessel, Nalgene®, Dewar-astia 4150-2000, Tilavuus: 2 L, Materiaali: HDPE, Kaulan halkaisija: 122 mm, Sisäkorkeus: 231 mm, Kokonaiskorkeus: 282 mm
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Dewar flasks made of borosilicate glass 3.3 DIN/ISO 3585, for storing and tranporting of LN₂, CO₂ and other cooling liquids. Suitable as insulating fl...
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Silvered borosilicate glass, structured aluminium protective covering. For tempering of round bottom flasks, cooling of small samples. They are vacuum...
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Dewar-pullot hopeoidusta borosilikaattilasista, harjattua alumiinia suojaava päällyste.
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Dewar-astiat, hopeoitua borosilikaattilasia, sininen metallisuojus. Nestemäisen typen, kuivajään ja muiden jäähdytysaineiden säilytykseen.
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Liquid nitrogen containers are made up of vacuum insulated stainless steel.
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Dewar flasks are made up of borosilicate glass 3,3 and stainless-steel cover. For storage of liquid nitrogen, dry ice and other coolants.
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Dewar-astiat, ruostumatonta terästä, Nestemäisen typen, kuivajään ja muiden jäähdytysaineiden säilytykseen ja kuljetukseen. Vakuumieristettyjen säiliö...
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Hopeoitua borosilikaattilasia, sinipinnoitettua metallisuojapäällystettä (B) tai ruostumatonta terästä (B-E). Nestemäisen typen, kuivajään ja lämpötil...
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Dewar flask made of borosilicate glass 3,3. It is suitable for liquid or solid media's and solid matters.
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: These containers are made from light aluminium with compound materials in the neck range and has super insolation foil in the vacuum space.
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Dewar flasks are made of glass and are reliable and economical with a protective casing out of blue-coated metal. These are used in laboratory techniq...
Toimittaja: THERMO BRAND
Kuvaus: Designed for both liquid and vapor phase storage, the Thermo Scientific™ CryoExtra™ series features automated temperature monitoring and microprocesso...
Tuoteluettelon nro: (KGWA10911)
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Dewar flask made of borosilicate glass 3,3 with blue-coated metal cover.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (KGWA11624)
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Dewar flask is an insulated stirrer flask made up of borosilicate glass 3.3. It is used for storage of liquid or solid media's and solid matters coola...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Kuvaus: These vessels are designed for long term storage of biological samples in straws, cryo-vials and bags. A variety of electronic options on all models r...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom