Dewar-astiat, Agil-sarja
Toimittaja: Air Liquide
478-3415EA 949 EUR
478-3415 478-3414 478-3416 478-3411 478-3413 478-3412
Dewar-astiat, Agil-sarja
Nestetyppisäiliöt
Dewar-astiat, ruostumaton teräs. Laaja lämpötila-alue (−200 - +200 °C) mahdollistaa käytön useissa sovelluksissa.
Sivukahva (0,5...1 l:n Agil) ja kantokahva (ei 0,5 l:n Agil-mallissa). Korkkikannet on tilattava erikseen.
* Täytetty nestemäisellä typellä 20 °C:n lämpötilassa ja 1013 mb:n paineessa, säiliö paikallaan ja kansi suljettuna.