Hait: Hajotusliuosjärjestelmät
Valikoimiimme kuuluu laaja joukko erilaisia hajoitusliuosjärjestelmiä. Vaihtoehtoja löytyy niin Kjeldahl polttolaitteista ja niihin tarvittavista katalyyteistä aina elintarvikkeiden rasvanmäärityksessä tarvittaviin hydrolyysilaitteisiin, sekä tuhkauslaitteisiin.<br />· Hydrolyysilaitteet elintarvikkeiden ja rehujen rasvanmäärityksiin<br />· Kjeldahl märkäpolttolaitteet elintavike- ja ympäristöanalytiikkaan<br />· Tuhkauslaitteet kiinteiden ja nestemäisten aineiden hajottamiseen
Valikoimiimme kuuluu laaja joukko erilaisia hajoitusliuosjärjestelmiä. Vaihtoehtoja löytyy niin Kjeldahl polttolaitteista ja niihin tarvittavista katalyyteistä aina elintarvikkeiden rasvanmäärityksessä tarvittaviin hydrolyysilaitteisiin, sekä tuhkauslaitteisiin.
· Hydrolyysilaitteet elintarvikkeiden ja rehujen rasvanmäärityksiin
· Kjeldahl märkäpolttolaitteet elintavike- ja ympäristöanalytiikkaan
· Tuhkauslaitteet kiinteiden ja nestemäisten aineiden hajottamiseen
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Wieninger, tabletti (3,5 g), Sisältö: 96,5% Na₂SO₄; 1,5% CuSO₄; 2% Se
Tuoteluettelon nro: (1.08030.1000)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Kjeldahl catalyst acc. to Wieninger, Sisältö: >94% Na₂SO₄; >1,45% CuSO₄; >1,5% Se
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Indikaattoriseos 5 ammoniakkititraatioon
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Kjeldahl tablets are catalysts that promote the digestion step of the Kjeldahl method for nitrogen determination.
Tuoteluettelon nro: (330666A)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor International office or supplier.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Dimensionally stable basic vessel and screw cover made of TFM, homogenous, non porous surface.
Tuoteluettelon nro: (ACRO243920025)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Sisältö: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Halk.: 18 - 20 mm
UOM: 1 * 2,5 kg
MSDS
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: A series of thermoreactors for digestion of samples for a range of analyses including COD, heavy metal, non metallic elements. The ECO 6 has the possi...
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: DK digesters are traditional digesters, consisting of an aluminium heating block that offers excellent thermal homogeneity, heating up to 450 °C, prov...
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Fully automatic Kjeldahl digestion units for nitrogen analysis and protein determination that incorporate the TEMS™ technology for savings in terms of...
Toimittaja: THOMPSON & CAPPER
Kuvaus: Kjeldahl-katalyytit kätevässä tablettimuodossa, valikoimassa on erilaisia tabletteja yleisiin ja erityisiin käyttötarkoituksiin.
Tuoteluettelon nro: (BEHRB00217639)
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: In the behrotest® nitrogen station, solvent is evaporated under ambient temperature conditions by using a mild nitrogen flow. A distributor leads the ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BEHRB00217638)
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: The complete sample clean up station includes dropping funnel, clean-up column with glass frit, reducing flasks and stand.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: COD määritys on tärkeä summaparametri jäte- ja viemärivesien mittauksissa. Behr työasemat takaavat COD analyysit tarkasti seuraavien standardien mukaa...
Tuoteluettelon nro: (BEHRB00217925)
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: The two-level behrosog process extraction system (neutraliser) – pre-separator plus safety level – keeps all acid vapours entirely away from the envir...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Designed for arsenic analysis using silver diethyldithiocarbamate (SDDC) colorimetric method.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom