Hait: Mineralisointityöasemat
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Dimensionally stable basic vessel and screw cover made of TFM, homogenous, non porous surface.
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: A series of thermoreactors for digestion of samples for a range of analyses including COD, heavy metal, non metallic elements. The ECO 6 has the possi...
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Fully automatic Kjeldahl digestion units for nitrogen analysis and protein determination that incorporate the TEMS™ technology for savings in terms of...
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: DK digesters are traditional digesters, consisting of an aluminium heating block that offers excellent thermal homogeneity, heating up to 450 °C, prov...
Tuoteluettelon nro: (BEHRB00217639)
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: In the behrotest® nitrogen station, solvent is evaporated under ambient temperature conditions by using a mild nitrogen flow. A distributor leads the ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BEHRB00217638)
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: The complete sample clean up station includes dropping funnel, clean-up column with glass frit, reducing flasks and stand.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: behrotest® InKjel digestion units are equipped with a high-performance infrared heater.
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: The behrotest® SMA-ARB workstation is a basic system for simultaneous aqua regia digestion of either 6 or 12 samples for heavy metals analysis.
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: behrotest® InKjel digestion models are equipped with a high performance infrared heater.
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: COD määritys on tärkeä summaparametri jäte- ja viemärivesien mittauksissa. Behr työasemat takaavat COD analyysit tarkasti seuraavien standardien mukaa...
Tuoteluettelon nro: (BEHRB00217925)
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: The two-level behrosog process extraction system (neutraliser) – pre-separator plus safety level – keeps all acid vapours entirely away from the envir...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: Kattavat laitteistot kiinteiden ja nestemäisten näytteiden rutiinianalyysejä edeltävään valmisteluun ja tislaukseen.
Tuoteluettelon nro: (705-0025)
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: For the determination of readily liberated cyanides, the DET basic unit (DBAS, 705-0023) and the supplementary set for total cyanides (DGC, 705-0024) ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: Block digestion systems with high quality corrosion-resistant block housing made of stainless steel. With 8, 12 or 20 sample slots for standard Kjelda...
Tuoteluettelon nro: (BEHRB00218426)
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: This six sample digestion apparatus with energy control is suitable for determination of hydroxyproline content.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BIBB280MC)
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: Convenient assembly of Quickfit® glassware for Kjeldahl digestion (nitrogen determination) and distillation.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom