COD-hajotusasemat EPA:n, ISO:n tai DIN:n mukaan
Toimittaja: Behr
BEHRB00218409EA 11980 EUR
BEHRB00218409 705-0030 705-0029 705-0028 705-0027
COD-hajotusasemat EPA:n, ISO:n tai DIN:n mukaan
Hajotusliuosjärjestelmät Mineralisointityöasemat
COD määritys on tärkeä summaparametri jäte- ja viemärivesien mittauksissa. Behr työasemat takaavat COD analyysit tarkasti seuraavien standardien mukaan.
  • ISO 6060
  • DIN 38409 osa 41 (COD yli 15 ppm)
  • DIN 38409 osa 43 (lyhennetty proseduuri)
  • DIN 38409 osa 44 (COD 5-50 ppm)
Laitekokoonpano 6 tai 12 COD näytteen samanaikaiseen hajotukseen.
Tyypin 2 järjestelmä sisältää seuraavat osat:
- Mikroprosessoriohjattu TRS 300 aika/lämpötila ohjain COD ohjelmalla.
- Tarkkuuslämpöblokki CBS/E RG2 näyteastialle
- Pidikekehikko E/B RG2 näyteastialle, jäähdytyshaude KW/N E/B kiinnityksellä
- Näyteastiat RG2
- Ilmajäähdytetty lauhdutin, lauhdutinteline
Tyypin 3 järjestelmä on sama kuin tyyppi 2, mutta siinä on lisäksi:
- Multi-position magneettisekoittaja SM 12/N pidikkeeseen E12/B (ainoastaan PB-CSB 12/M:n kanssa)
- 12 magneettisauvan setti MRST 2
- Kiehumakivet SIST 100, 100g
- Kuljetin TS CBS astiakehikolle E/B
- Manuaalinen titrausasema HT 1 sisältäen digitaalibyretin ja magneettisekoittajan