Hait: Laimentimet
Laimentajien avulla nestemäiset näytteet saadaan laimennettua vähemmän konsentroituneeseen koostumukseen jatkokäsittelyä varten. Gravimetriset laimentimet on kehitetty elintarvikenäytteiden käsittelyyn, jolloin kiinteä näyte voidaan laimentaa määrätyllä määrällä laimennosliuosta.
Laimentajien avulla nestemäiset näytteet saadaan laimennettua vähemmän konsentroituneeseen koostumukseen jatkokäsittelyä varten. Gravimetriset laimentimet on kehitetty elintarvikenäytteiden käsittelyyn, jolloin kiinteä näyte voidaan laimentaa määrätyllä määrällä laimennosliuosta.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Gravimetric dilutors are used for the dilution of a sample before microbiological analysis.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Gravimetric dilutors are used for the dilution of a sample before microbiological analysis. Robotic arm with the 5 kg model features easy sample dropp...
Tarjous
Turvallinen näytteiden valmistelu mikrobiologian laboratoriossa
Lisää laboratoriosi tuottavuutta varmistamalla, että näytteenvalmistus on nopeaa, tarkkaa, toistettavaa, jäljitettävää ja turvallista.
LATAA ESITE
Avantorin ratkaisuja
LUE LISÄÄ
Toimittaja: HAMILTON BONADUZ
Kuvaus: Kaksiruiskuinen Microlab® 600 -laimennin on puoliautomaattinen nesteenkäsittelylaite, jolla voi tehdä yhdellä kertaa jopa 1:50000 laimennuksen. Tarkat...
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: DiluFlow® Elite automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with full traceability. Programmable and...
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: DiluFlow® Pro automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with traceability. With its robotic arm an...
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: DiluFlow® is a gravimetric dilutor for the dilution of the sample before its microbiological analysis.
Tuoteluettelon nro: (710-0862)
Toimittaja: IUL Instruments SA
Kuvaus: Laitteisto on suunniteltu erityisesti helpottamaan mikrobiologisten näytteiden laimentamista homogenisointia ja inkubointia varten Pinch Dilutor mitta...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Aes Laboratoire
Kuvaus: Dilumat™-sarjan gravimetristen laimentimien ohjausyksikön voi irrottaa etäkäyttöä varten. Helppokäyttöisessä ohjausyksikössä on opastava käyttöliittym...
Tuoteluettelon nro: (GOSSS-DILUTER-1)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: The Corning® Gosselin™ S-Diluter-1 is an automated food sample diluter suitable for the analysis of a range of sample sizes from 50 to 400 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom