VWR®, Bottle-Top Dispensers
Toimittaja: VWR
VWR®
612-4751EA 272.25 EUR
612-4751 612-4750 612-3672 612-3671 612-3670 612-3669
VWR®, Bottle-Top Dispensers
Pulloannostelijat
Säädettävä tilavuus, voidaan autoklavoida.
  • PP, tarkka lasinen sylinteri
  • Nopea ja helppokäyttöinen tilavuuden säätöjärjestelmä
  • Lisäksi kääntyvä tilavuuden hienosäätö, joka soveltuu sekä oikea- että vasenkätisille
  • FIX-sovittimen ansiosta annostelijan voi kääntää sopivaan asentoon
These standard PP units, with glass cylinder, are suitable for aqueous liquids, dilute acids and alkalis - not for use with solvents and hydrofluoric acid which attack PP (for bottles with GL 32 thread). The glass cylinder and PTFE-encased glass piston, with PP body, models are designed for aqueous solutions, weakly concentrated acids, alkaline solutions and crystallising liquids compatible with PP. The amber glass cylinders, clear glass piston, with PP body, are suitable for light-sensitive liquids, compatible with PP.
Toimitustiedot: toimitukseen kuuluu kaksi sovitinta (GL40 + GL45), sertifikaatti.