Säädettävä tilavuus.
- Helposti vaihdettava patruuna ja tiiviste
- Automaattinen annostelu: jousitoiminen mäntä täyttää sylinterin käytön jälkeen
- Tilavuuden säätö: säätöurassa on lovet tilavuuden nopeaan ja tarkkaan asetukseen
- Voi purkaa ilman työkaluja, mikä helpottaa puhdistusta ja huoltoa
- seripettor® emäksille, puskuriliuoksille ja viljelyaineille, kuten ravintoagarille, enimmäislämpötila +60 °C
- seripettor® pro erilaisten happamien, emäksisten ja suolaisten liuosten sekä liuottimien, kuten haihtuvien öljyjen, annosteluun
Innovatiivisesti ja taloudellisesti suunnitellut seripettor®- ja seripettor® pro -annostelijat sopivat hyvin päivittäiseen käyttöön. Tarkkoina, kestävinä ja helppokäyttöisinä ne soveltuvat moniin käyttötarkoituksiin. Huolto ja puhdistus käyvät vaivattomasti, sillä koko annosteluyksikkö on helppo vaihtaa ilman työkaluja (ei tarvetta kalliille korjauksille).
Tilaustiedot: Annostelijatoimitukseen kuuluu tyhjennysputki, täyttöputki, varayksikkö ja PP-sovittimet (GL45/32 ja GL45/S40).