Hait: Kylmäkuivurit
Kylmäkuivaus on kuivausmenetelmä, jota käytetään helposti pilaantuvien materiaalien säilöntään. Kylmäkuivauksessa kuivattava materiaali jäädytetään ja kuivataan alhaisessa ilmanpaineessa, jonka ansiosta kuivaamiseen voidaan käyttää normaalia alhaisempia lämpötiloja. Kylmäkuivureita on monenlaisia esimerkiksi vakuumisarjakylmäkuivaaja ja  kaappimallinen kylmäkuivaaja. Nopea jäähdytys estää jääkiteiden muodostumisen soluihin, jotka säilyvät elinkykyisinä.
Kylmäkuivaus on kuivausmenetelmä, jota käytetään helposti pilaantuvien materiaalien säilöntään. Kylmäkuivauksessa kuivattava materiaali jäädytetään ja kuivataan alhaisessa ilmanpaineessa, jonka ansiosta kuivaamiseen voidaan käyttää normaalia alhaisempia lämpötiloja. Kylmäkuivureita on monenlaisia esimerkiksi vakuumisarjakylmäkuivaaja ja kaappimallinen kylmäkuivaaja. Nopea jäähdytys estää jääkiteiden muodostumisen soluihin, jotka säilyvät elinkykyisinä.
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: Suunniteltu tutkimus- ja koelaitosten laboratorioiden lyofilisaatiotarpeisiin. −50 °C lämpötilan saavuttavia keräyssäiliöitä on saatavana eri til...
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: FreeZone® console freeze dryers with or without stoppering tray dryers are designed for lyophilising moderate to large loads and stoppering vials or s...
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: FreeZone® bench top freeze dryers are designed for lyophilising light to moderate sample loads. The compact design is ideal for laboratories with limi...
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Tuoteluettelon nro: (LBCP780701030)
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: These FreeZone® small tray dryers provide precise control and program flexibility for consistent performance and are designed for lyophilising small t...
UOM: 1 * 1 Items
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Tuoteluettelon nro: (LBCP7522700)
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: Benchtop freeze drying system, type 304 stainless steel with 12 ports, -75 °C. Ideal for the laboratory with occasional lyophilisation requirements, t...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (535-0412)
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: Kattavassa FreeZone® Triad™ -kylmäkuivausjärjestelmässä on pöytämallin kylmäkuivain 4 näytteelle vasemmalla sivulla ja kuivauskammio, joka sulkee kuiv...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom