FreeZone®-kylmäkuivausjärjestelmät
Toimittaja: Labconco
FreeZone®
535-0106EA 47860 EUR
535-0106 535-0105 535-0229 535-0102 535-0101 535-0104 535-0103 535-0100 LBCP7740061 535-0337 LBCP7754067 535-0336 LBCP7754066 535-0339 LBCP7754064 535-0338 535-0333 LBCP7754062 535-0332 535-0299 LBCP7754061 535-0335 535-0334 LBCP7754060 535-0053 535-0295 535-0331 535-0298 535-0297 535-0330 535-0292 535-0291 535-0294 535-0293 535-0290 LBCP7934064 LBCP7934067 LBCP7934066 LBCP7934061 LBCP7934062 535-0329 535-0326 535-0325 535-0328 535-0327 535-0289 535-0322 535-0288 535-0321 535-0324 535-0323 LBCP7420061 535-0285 535-0284 535-0320 535-0287 535-0281 535-0280 535-0283 535-0282 535-0319 535-0318 LBCP7752020 535-0315 535-0039 535-0317 535-0316 535-0036 535-0311 535-0035 535-0310 535-0313 535-0038 535-0037 535-0312 LBCP7960062 535-0032 LBCP7960061 535-0273 535-0034 LBCP7960064 535-0033 535-0270 535-0272 LBCP7960060 535-0271 LBCP7960066 LBCP7960067 535-0308 535-0307 535-0309 535-0304 535-0303 535-0306 LBCP7753064 535-0305 LBCP7753062 535-0267 535-0300 LBCP7753061 535-0266 LBCP7753060 535-0269 535-0268 535-0301 535-0026 535-0263 535-0262 531-0875 535-0261 535-0260 LBCP7753067 LBCP7750061 535-0098 535-0097 535-0099 535-0094 535-0093 535-0096 535-0095 535-0241 535-0240 535-0243 535-0242 LBCP7755061 LBCP7755062 LBCP7755064 LBCP7755066 LBCP7755067 535-0237 535-0239 LBCP7670061 LBCP7752061 535-0072 535-0071 535-0074 535-0073
FreeZone®-kylmäkuivausjärjestelmät
Kylmäkuivurit
Suunniteltu tutkimus- ja koelaitosten laboratorioiden lyofilisaatiotarpeisiin. −50 °C lämpötilan saavuttavia keräyssäiliöitä on saatavana eri tilavuuksia (1-18 L) −84 °C lämpötilan saavuttavat kaskadijärjestelmät (keräyssäiliön tilavuus 2,5, 4,5, 6 tai 12 L) soveltuvat erinomaisesti kylmäkuivausnäytteille, joiden eutektinen lämpötila on alhainen. Pöytämällin FreeZone® −105 °C -kylmäkuivausjärjestelmät sopivat näytteille, joiden eutektinen lämpötila on erittäin alhainen, myös pieniä määriä metanolia ja etanolia sisältäville näytteille.
  • Automaattinen käynnistys: yksi painallus käynnistää keräyssäiliön, jäähdytyksen ja vakuumipumpun
  • LCD-näytöllä näkyvät selkeästi digitaaliset vakuumi- ja lämpötilalukemat sekä huoltotiedot
  • RS232-liitännän (kaikissa malleissa paitsi 1 litran FreeZone®-järjestelmissä) kautta laite on helppo liittää tietokoneeseen
Valaistut lämpötila- ja vakuumiindikaattorikäyrät (kaikissa malleissa paitsi 1 litran FreeZone®-järjestelmissä) muuttuvat keltaisesta vihreäksi, kun kylmäkuivauksen voi aloittaa. 2,5, 4,5 ja 6 L kylmäkuivausjärjestelmissä on sähkömagneettinen venttiili paineen säätelyyn. Sublimoituminen tehostuu ja toistettavuus paranee. Laite antaa ääni- ja näyttöhälytyksen poikkeavasta toiminnasta. Hälytysviestit näkyvät laitteen näytössä.
Pystysuora keräyssäiliö helpottaa sulatusta. Kaikki mallit voidaan sulattaa manuaalisesti kaatamalla vettä säiliöön keräytyneen jään päälle. Sulamisvesi on helppo poistaa keräyssäiliön tyhjennysletkun kautta. Patentoitu kosteusanturi (kaikissa malleissa paitsi 1 litran FreeZone®-järjestelmissä) suojaa vakuumipumppua estämällä jäähdytyksen tai pumpun käynnistyksen, mikäli keräyssäiliössä havaitaan kosteutta. Vakuumin vapautusventtiili (kaikissa malleissa paitsi 1 litran FreeZone®-järjestelmissä) suojaa laitetta öljyn takaisinvirtaukselta sähkökatkoksien aikana.
Tilaustiedot: Saatavana malleja ja laaja valikoima lisävarusteita, kuten hyllyjä ja lämmitettyjä hyllyjä. Ota yhteyttä Avantor Internationaliin.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan halkaisijaltaan 19 mm (³/₄") vakuumiletku ja kaksi kiinnitintä, mutta ei pumppua tai muita lisävarusteita.