Hait: Sähkökemiamittarit
Sähkökemianmittareilla tarkoitetaan pH:n, redox-potentiaalin (ORP), liuenneen hapen (DO), lämpötilan (T), johtokyvyn (CON), suolapitoisuuden (salinity), ionipitoisuude (ISE) ja kokonaiskiintoaineen (TDS) pitoisuuksien mittaamiseen tarkoitettuja kannettavia-, kynä- tai pöytämittareita. Yksinkertaisimmat mittarit pystyvät yhden parametrin mittaamiseen ja multiparametrimittarit useiden yhtäaikaisten parametrien mittaamiseen. Parhaimmillaan voidaan päästä jopa 11 eri parametriin, kun mukaan otetaan sellaisia suureita kuin sameus (turbidity), GPS, vedensyvyys ja meriveden painovoima (Seawater Specific Gravity).
Sähkökemianmittareilla tarkoitetaan pH:n, redox-potentiaalin (ORP), liuenneen hapen (DO), lämpötilan (T), johtokyvyn (CON), suolapitoisuuden (salinity), ionipitoisuude (ISE) ja kokonaiskiintoaineen (TDS) pitoisuuksien mittaamiseen tarkoitettuja kannettavia-, kynä- tai pöytämittareita. Yksinkertaisimmat mittarit pystyvät yhden parametrin mittaamiseen ja multiparametrimittarit useiden yhtäaikaisten parametrien mittaamiseen. Parhaimmillaan voidaan päästä jopa 11 eri parametriin, kun mukaan otetaan sellaisia suureita kuin sameus (turbidity), GPS, vedensyvyys ja meriveden painovoima (Seawater Specific Gravity).
195  results were found
SearchResultCount:"195"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pienikokoinen, yksinkertainen, kynämallinen mittari, jolla saadaan nopeasti tarkat tulokset. Soveltuu erinomaisesti maanviljelyyn, koulutukseen, hedel...
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (665-0480)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This tester is a convenient pen instrument for measuring the following water quality parameters: pH, conductivity, TDS, salinity, and temperature.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (663-0349)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This high resolution device for measuring the conductivity up to 100 μS/cm is supplied with a stainless steel measuring cell for measurements in pure ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These economical, robust and waterproof pH meters are supplied in complete, ready to use kits that incorporate a robust carry case, electrode and temp...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These precise instruments measure dissolved oxygen in % and ppm (mg/l) and temperature. A built-in microprocessor stores, calculates, and compensates ...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These digital meters combine six parameters in one instrument: pH, mV, temperature, conductivity, dissolved oxygen and turbidity. IDP technology optim...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Helppokäyttöisessä ja tarkassa moniparametrilaitteessa on nivelletty elektroditeline, IP 43 -luokiteltu runko, suuri resoluutio ja USB-liitäntä t...
Tuoteluettelon nro: (662-2283)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This handheld measuring device features an ergonomic design, dust and waterproof housing in accordance with IP 65/67 and an illuminated display. This ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These portable, economical meters can simultaneously measure conductivity, specific conductance, salinity, TDS (Total Dissolved Solids) and temperatur...
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (662-1658)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This user friendly instrument, with articulated electrode stand and IP 43-rated housing, provides high resolution and accuracy for precise multi-...
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pienikokoinen ja kannettava instrumentti mittaa liuenneen hapen ja lämpötilan älykkäällä optisella anturilla. Mittaustiedot siirretään anturista muunn...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Helppokäyttöisessä ja tarkassa laitteessa on nivelletty elektroditeline, IP 43 -kotelointiluokan runko, korkea resoluutio ja USB-liitäntä tietoko...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These digital meters combine six parameters in one instrument: pH, mV, temperature, conductivity, dissolved oxygen and turbidity. IDP technology optim...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: User friendly instrument distinguished by its large 127 mm colour graphic touch screen. The meter can be used for accurate measurements of conductivit...
Tuoteluettelon nro: (664-0177)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Helppokäyttöisessä kannettavassa laitteessa on kestävä IP 67 -kotelointiluokan runko, suuri resoluutio ja vesitiivis USB-liitäntä tietokoneeseen ...
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (663-0348)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This precise device, used for measuring conductivity up to 100 mS/cm, is supplied with a durable wide range graphite measuring cell for universal use ...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 195
no targeter for Bottom