Hait: Johtokykymittarit
Valikoimistamme löytyy laaja joukko laadukkaita johtokykymittareita pöytämittareina, käsikäyttöisinä kannettavina mittareina, sekä helposti mukaan otettavina kynämittareina. Ulkokäyttöön tarkoitetut kannettavat kenttämittarit ovat pöly- ja vesitiiviitä, joiden kanssa voi huoletta työskennellä hankalimmissakin olosuhteissa. ATEX-luokiteltu johtokykymittari on hyväksytty käyttöön 0/1 ATEX -alueella. Se on räjähdyssuojattu ja sopii käyttöön vaarallisilla alueilla. Johtokykyelektrodeiden toiminta-alue yltää ultrapuhtaista vesistä aina jätevesien mittaukseen.
Valikoimistamme löytyy laaja joukko laadukkaita johtokykymittareita pöytämittareina, käsikäyttöisinä kannettavina mittareina, sekä helposti mukaan otettavina kynämittareina. Ulkokäyttöön tarkoitetut kannettavat kenttämittarit ovat pöly- ja vesitiiviitä, joiden kanssa voi huoletta työskennellä hankalimmissakin olosuhteissa. ATEX-luokiteltu johtokykymittari on hyväksytty käyttöön 0/1 ATEX -alueella. Se on räjähdyssuojattu ja sopii käyttöön vaarallisilla alueilla. Johtokykyelektrodeiden toiminta-alue yltää ultrapuhtaista vesistä aina jätevesien mittaukseen.
43  results were found
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: User friendly instrument distinguished by its large 127 mm colour graphic touch screen. The meter can be used for accurate measurements of conductivit...
Tuoteluettelon nro: (663-0349)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This high resolution device for measuring the conductivity up to 100 μS/cm is supplied with a stainless steel measuring cell for measurements in pure ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These portable, economical meters can simultaneously measure conductivity, specific conductance, salinity, TDS (Total Dissolved Solids) and temperatur...
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (663-0348)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This precise device, used for measuring conductivity up to 100 mS/cm, is supplied with a durable wide range graphite measuring cell for universal use ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (663-0160)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Conductivity meter, VWR®, EC30, Tester, Johtokyky: 0 - 1990 µS/cm, TDS: 0 - 10 ppt, 0...+100 °C, 8 LR44-paristoa, IP 67
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (663-0234)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Helppokäyttöisessä kannettavassa laitteessa on kestävä IP 67 -luokiteltu runko, suuri resoluutio ja vesitiivis USB-liitäntä tietokoneyhteyttä var...
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Korkealaatuisten laitteiden edistynyt mittaustekniikka tarjoaa uusia toimintoja, mikä tekee mittauksista aiempaa käytännöllisempiä ja luotettavampia.
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Vesitiiviit käsikäyttöiset mittarit rajoittamattomaan ulkokäyttöön.
Tuoteluettelon nro: (663-0233)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Helppokäyttöisessä ja tarkassa laitteessa on nivelletty elektroditeline, IP 43 -luokiteltu runko, suuri resoluutio ja USB-liitäntä tietokoneyhtey...
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (663-0359)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These portable, economical meters can simultaneously measure conductivity, specific conductance, salinity, TDS (Total Dissolved Solids) and temperatur...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: These robust meters provide durability and one-handed operation, making them ideally suited for mobile applications in the laboratory, at-line or outd...
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: These bench top instruments provide high quality conductivity measurements with the simple click of a button. Thanks to their intuitive operation, sle...
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: These portable meters provide high quality conductivity measurements with the simple click of a button. The robust and waterproof design makes the Fiv...
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: Kätevä ja luotettava laite sekä säännösteltyjen markkinoiden edellyttämään vaativaan käyttöön ja tiukkoihin vaatimuksiin että laboratorioiden rutiinim...
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: Robust bench top meter for accurate conductivity determinations in the lab and near production.
Toimittaja: Hach
Kuvaus: These testers with integrated sensor measure conductivity, TDS, salinity and temperature of general water samples. They are waterproof and they float.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom