Hait: pH-mittarit
Valikoimiimme kuuluu laaja joukko erilaisa pH-mittareita. Helposti mukaan otettavat kynämitarit (testerit) ovat kaikista pienimpiä ja yksinkertaisimpia. Kannettavat pH-mittarit voivat olla niin laboratorioiden ja tehtaiden yleismittareita kuin erittäin kestäviä ja monipuolisia kenttämittareita. Pöytämittarit ovat useimmiten varustettu hyvää laboratoriokäytäntöä (GLP) noudattavilla dokumentointimahdollisuuksilla. Moniparametrimittarit pystyvät pH-mittauksen lisäksi useiden muidenkin parametrien mittauksiin, kuten johtokyvyn, lämpötilan ja liuenneen hapen.
Valikoimiimme kuuluu laaja joukko erilaisa pH-mittareita. Helposti mukaan otettavat kynämitarit (testerit) ovat kaikista pienimpiä ja yksinkertaisimpia. Kannettavat pH-mittarit voivat olla niin laboratorioiden ja tehtaiden yleismittareita kuin erittäin kestäviä ja monipuolisia kenttämittareita. Pöytämittarit ovat useimmiten varustettu hyvää laboratoriokäytäntöä (GLP) noudattavilla dokumentointimahdollisuuksilla. Moniparametrimittarit pystyvät pH-mittauksen lisäksi useiden muidenkin parametrien mittauksiin, kuten johtokyvyn, lämpötilan ja liuenneen hapen.
113  results were found
SearchResultCount:"113"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pienikokoinen, yksinkertainen, kynämallinen mittari, jolla saadaan nopeasti tarkat tulokset. Soveltuu erinomaisesti maanviljelyyn, koulutukseen, hedel...
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (665-0480)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This tester is a convenient pen instrument for measuring the following water quality parameters: pH, conductivity, TDS, salinity, and temperature.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These economical, robust and waterproof pH meters are supplied in complete, ready to use kits that incorporate a robust carry case, electrode and temp...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These digital meters combine six parameters in one instrument: pH, mV, temperature, conductivity, dissolved oxygen and turbidity. IDP technology optim...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Helppokäyttöisessä ja tarkassa moniparametrilaitteessa on nivelletty elektroditeline, IP 43 -luokiteltu runko, suuri resoluutio ja USB-liitäntä t...
Tuoteluettelon nro: (662-2283)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This handheld measuring device features an ergonomic design, dust and waterproof housing in accordance with IP 65/67 and an illuminated display. This ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (662-1659)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Helppokäyttöisessä kannettavassa laitteessa on kestävä IP 67 -luokiteltu runko, suuri resoluutio ja vesitiivis USB-liitäntä tietokoneyhteyttä var...
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Helppokäyttöisessä kannettavassa laitteessa on kestävä IP 67 -kotelointiluokan runko, suuri resoluutio ja vesitiivis USB-liitäntä tietokoneeseen ...
Tuoteluettelon nro: (665-0561)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: User friendly instrument distinguished by a large a 12,7 cm colour graphic touch screen. Can be used for accurate measurements of pH, mV, Redox potent...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (662-1658)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This user friendly instrument, with articulated electrode stand and IP 43-rated housing, provides high resolution and accuracy for precise multi-...
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Helppokäyttöisessä ja tarkassa laitteessa on nivelletty elektroditeline, IP 43 -kotelointiluokan runko, korkea resoluutio ja USB-liitäntä tietoko...
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Korkealaatuisten laitteiden edistynyt mittaustekniikka tarjoaa uusia toimintoja, kuten automaattisen AutoRead-toiminnon, CMC-toiminnon (jatkuva mittau...
Toimittaja: WTW
Kuvaus: These compact, digital precision meters enable measurements of pH, ORP, conductivity, dissolved oxygen (DO) and turbidity. Multi 3620 IDS offers two m...
Toimittaja: WTW
Kuvaus: This compact portable multi-parameter instrument enables measurements of pH, conductivity and dissolved oxygen with intelligent digital sensors (IDS)....
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Integratable adapters for connecting Multi IDS meters with conventional pH/ORP/ISE electrodes.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These digital meters combine six parameters in one instrument: pH, mV, temperature, conductivity, dissolved oxygen and turbidity. IDP technology optim...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 113
no targeter for Bottom